MilliporeSigma
554928
Sigma-Aldrich
2,7-Diiodo-9,9-di(iododecyl)-9H-fluorene
97%
Sinónimos:
2,7-Diiodo-9,9-Diiododecane-9H-fluorene
About This Item
Fórmula lineal:
C((CH2)11CH3)2(C6H3I)2
Número de CAS:
Peso molecular:
754.65
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
35-39 °C (lit.)
cadena SMILES
CCCCCCCCCCCCC1(CCCCCCCCCCCC)c2cc(I)ccc2-c3ccc(I)cc13
InChI
1S/C37H56I2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-27-37(28-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2)35-29-31(38)23-25-33(35)34-26-24-32(39)30-36(34)37/h23-26,29-30H,3-22,27-28H2,1-2H3
Clave InChI
JSGWQGOESBTDEU-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)