MilliporeSigma
546984
Sigma-Aldrich
2-Bromo-3-fluorobenzotrifluoride
96%
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H3(Br)F
Número de CAS:
Peso molecular:
243.00
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.47 (lit.)
bp
167-168 °C (lit.)
densidad
1.741 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1cccc(c1Br)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H3BrF4/c8-6-4(7(10,11)12)2-1-3-5(6)9/h1-3H
Clave InChI
UERAGXKMOXUWPC-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
190.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
87.8 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)