MilliporeSigma
546224
Sigma-Aldrich
4-Bromo-2-(1H-pyrazol-3-yl)phenol
98%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H7BrN2O
Número de CAS:
Peso molecular:
239.07
MDL number:
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
assay
98%
mp
159-163 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc(Br)cc1-c2cc[nH]n2
InChI
1S/C9H7BrN2O/c10-6-1-2-9(13)7(5-6)8-3-4-11-12-8/h1-5,13H,(H,11,12)
InChI key
PNIKRSVKWZRJOK-UHFFFAOYSA-N
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)