MilliporeSigma
545473
Sigma-Aldrich
D-Glucose, ethylenedithioacetal
97%
Sinónimos:
2-D-Glucosyl-1,3-dithiolane
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C8H16O5S2
Número de CAS:
Peso molecular:
256.34
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
Formulario
solid
actividad óptica
[α]20/D −18.47, c = 10% in DMSO
mp
144-149 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)C1SCCS1
InChI
1S/C8H16O5S2/c9-3-4(10)5(11)6(12)7(13)8-14-1-2-15-8/h4-13H,1-3H2/t4-,5-,6+,7-/m1/s1
Clave InChI
LOVIILREBFKRIA-MVIOUDGNSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)