MilliporeSigma
518476
Sigma-Aldrich
Diallylcarbamyl chloride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
(H2C=CHCH2)2NCOCl
Número de CAS:
Peso molecular:
159.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
97%
índice de refracción
n20/D 1.48 (lit.)
bp
214-220 °C (lit.)
densidad
1.069 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
ClC(=O)N(CC=C)CC=C
InChI
1S/C7H10ClNO/c1-3-5-9(6-4-2)7(8)10/h3-4H,1-2,5-6H2
Clave InChI
MGQPJLWKFQNTOZ-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
186.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
85.56 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)