514586
4-Methoxy-TEMPO
97%
Sinónimos:
4-Methoxy-2,2,6,6-tetramethyl-1-piperidinyloxy, free radical
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
mp
40.5-44 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC1CC(C)(C)N([O])C(C)(C)C1
InChI
1S/C10H20NO2/c1-9(2)6-8(13-5)7-10(3,4)11(9)12/h8H,6-7H2,1-5H3
InChI key
SFXHWRCRQNGVLJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?