MilliporeSigma
491470
Sigma-Aldrich
3-Methylhexane-d16
98 atom % D
About This Item
Fórmula lineal:
CD3(CD2)2CD(CD3)CD2CD3
Número de CAS:
Peso molecular:
116.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352202
ID de la sustancia en PubChem:
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
pureza isotópica
98 atom % D
Nivel de calidad
índice de refracción
n20/D 1.388 (lit.)
bp
91 °C (lit.)
mp
−119 °C (lit.)
densidad
0.798 g/mL at 25 °C
cambio de masa
M+16
cadena SMILES
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C7H16/c1-4-6-7(3)5-2/h7H,4-6H2,1-3H3/i1D3,2D3,3D3,4D2,5D2,6D2,7D
Clave InChI
VLJXXKKOSFGPHI-XTICTZQMSA-N
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
30.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-1.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)