MilliporeSigma
606383
Sigma-Aldrich
Methylphosphonic-13C dichloride
99 atom % 13C
About This Item
Fórmula lineal:
H313CP(O)Cl2
Peso molecular:
133.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
ID de la sustancia en PubChem:
pureza isotópica
99 atom % 13C
Formulario
solid
mp
35-37 °C (lit.)
cambio de masa
M+1
cadena SMILES
[13CH3]P(Cl)(Cl)=O
InChI
1S/CH3Cl2OP/c1-5(2,3)4/h1H3/i1+1
Clave InChI
SCLFRABIDYGTAZ-OUBTZVSYSA-N
Categorías relacionadas
Envase
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogramas
Skull and crossbonesCorrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 2 Inhalation - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110.00 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)