MilliporeSigma
475513
Sigma-Aldrich
3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide
97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H6BrN · HBr
Número de CAS:
Peso molecular:
252.93
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
150-155 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
Br[H].BrCc1cccnc1
InChI
1S/C6H6BrN.BrH/c7-4-6-2-1-3-8-5-6;/h1-3,5H,4H2;1H
Clave InChI
FNHPUOJKUXFUKN-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide is a halogenated heterocyclic building block.
Aplicación
3-(Bromomethyl)pyridine hydrobromide may be used in the preparation of ether ligands.[1]
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
The flexibility-complementarity dichotomy in receptor-ligand interactions.
Sun H, et al.
Chemical Science, 6(2), 1444-1453 (2015)