MilliporeSigma
46910
Sigma-Aldrich
(±)-1-(9-Fluorenyl)ethanol
≥97.0% (HPLC)
Sinónimos:
α-Methylfluorene-9-methanol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H14O
Número de CAS:
Peso molecular:
210.27
Beilstein:
2450427
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
≥97.0% (HPLC)
mp
102-104 °C
cadena SMILES
CC(O)C1c2ccccc2-c3ccccc13
InChI
1S/C15H14O/c1-10(16)15-13-8-4-2-6-11(13)12-7-3-5-9-14(12)15/h2-10,15-16H,1H3
Clave InChI
YSCDFPXLCCWBIS-UHFFFAOYSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)