464864
6,6′-Dibromo-1,1′-bi-2-naphthol
97%
About This Item
Productos recomendados
assay
97%
mp
204-206 °C (lit.)
SMILES string
Oc1ccc2cc(Br)ccc2c1-c3c(O)ccc4cc(Br)ccc34
InChI
1S/C20H12Br2O2/c21-13-3-5-15-11(9-13)1-7-17(23)19(15)20-16-6-4-14(22)10-12(16)2-8-18(20)24/h1-10,23-24H
InChI key
OORIFUHRGQKYEV-UHFFFAOYSA-N
General description
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)