MilliporeSigma
455296
Sigma-Aldrich
4-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
98%
About This Item
Fórmula lineal:
FC6H3(CF3)COCl
Número de CAS:
Peso molecular:
226.56
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
98%
índice de refracción
n20/D 1.469 (lit.)
bp
170 °C (lit.)
densidad
1.493 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
Fc1ccc(cc1C(F)(F)F)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H3ClF4O/c9-7(14)4-1-2-6(10)5(3-4)8(11,12)13/h1-3H
Clave InChI
BUDISZQHCHGLJW-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
170.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
77 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Synthesis and optical and electrochemical properties of copolymers consisting of 9, 9-dihexylfluorene and aromatic triazole chromophores.
Chen S-H, et al.
Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry, 45(1), 136-146 (2007)