441694
2,2-Bis(tert-butylperoxy)butane solution
50 wt. % in mineral oil
About This Item
Productos recomendados
composición
active oxygen content, 6.8 wt. %
t1/2
10 hr(92 °C)
concentración
50 wt. % in mineral oil
índice de refracción
n20/D 1.445
mp
≥80 °C (SADT)
densidad
0.88 g/mL at 25 °C
cadena SMILES
CCC(C)(OOC(C)(C)C)OOC(C)(C)C
Aplicación
Initiator for polymerization and copolymerization of styrene, ethylene and acrylics in solution, suspension and bulk polymerizations.
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Org. Perox. C - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
118.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
48 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)