MilliporeSigma
440329
Sigma-Aldrich
Butyl (S)-(−)-2-pyrrolidone-5-carboxylate
98%
Sinónimos:
Butyl L-pyroglutamate
Seleccione un Tamaño
5 ML
$31.08
$31.08
Precio de catálogo$39.00Ahorre 20 %
Web-Only Promotion
22 left in stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 ML
$31.08
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C9H15NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
185.22
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352005
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
$31.08
Precio de catálogo$39.00Ahorre 20 %
Web-Only Promotion
22 left in stockDetalles
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
98%
Formulario
liquid
actividad óptica
[α]20/D −13°, neat
índice de refracción
n20/D 1.403 (lit.)
bp
180 °C/6.5 mmHg (lit.)
densidad
1.104 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
ester
cadena SMILES
CCCCOC(=O)[C@@H]1CCC(=O)N1
InChI
1S/C9H15NO3/c1-2-3-6-13-9(12)7-4-5-8(11)10-7/h7H,2-6H2,1H3,(H,10,11)/t7-/m0/s1
Clave InChI
QBBAJUQOYIURHA-ZETCQYMHSA-N
Categorías relacionadas
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids not in Storage Class 3
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)