MilliporeSigma
398322
Sigma-Aldrich
Ácido cloroplatínico hydrate
99.9% trace metals basis
Sinónimos:
Cloruro de platino hydrate, Hexacloroplatinato (IV) de hidrógeno hydrate, Ácido hexacloroplatínico(IV) hydrate
About This Item
Fórmula lineal:
H2PtCl6 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
409.81 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99.9% trace metals basis
composición
Pt, 38-40%
mp
60 °C (lit.)
densidad
2.43 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
O.Cl.Cl.Cl[Pt](Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/6ClH.H2O.Pt/h6*1H;1H2;/q;;;;;;;+4/p-4
Clave InChI
SLIOYUPLNYLSSR-UHFFFAOYSA-J
Aplicación
A powerful hydrosilylation catalyst for preparation of trans-β-silanes.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Denmark et al.
Organic letters, 2(4), 565-568 (2000-05-18)
[reaction: see text] Alkenylsilanols bearing methyl ((E)-1 and (Z)-1) or isopropyl ((E)-2 and (Z)-2)) substituents are converted to disubstituted alkenes by a palladium(0)-catalyzed cross-coupling reaction with aryl or vinyl iodides in the presence of tetrabutylammonium fluoride or hydroxide. Yields and
Chun-Yuan Wang et al.
Nature communications, 6, 7734-7734 (2015-07-16)
The development of ultrasmooth, macroscopic-sized silver (Ag) crystals exhibiting reduced losses is critical to fully characterize the ultimate performance of Ag as a plasmonic material, and to enable cascaded and integrated plasmonic devices. Here we demonstrate the growth of single-crystal
C Haris Saslis-Lagoudakis et al.
Scientific reports, 5, 11942-11942 (2015-07-15)
The global herbal products market has grown in recent years, making regulation of these products paramount for public healthcare. For instance, the common horsetail (Equisetum arvense L.) is used in numerous herbal products, but it can be adulterated with closely