MilliporeSigma
365181
Sigma-Aldrich
N-Benzylhydroxylamine hydrochloride
97%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H5CH2NHOH · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
159.61
Beilstein:
507948
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
97%
mp
108-110 °C (lit.)
grupo funcional
amine
phenyl
cadena SMILES
Cl.ONCc1ccccc1
InChI
1S/C7H9NO.ClH/c9-8-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5,8-9H,6H2;1H
Clave InChI
YSNXOQGDHGUKCZ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
N-Benzylhydroxylamine hydrochloride is a N-substituted-hydroxylamine. It participates in the ring opening of (2S,3R)-1,2-epoxy-4-penten-3-ol. Two-step synthesis of N-benzylhydroxylamine starting from dibenzylamine is reported.
Aplicación
N-Benzylhydroxylamine hydrochloride may be used in the preparation of a precursor to hitherto unknown aminocyclopentitol derivative, hydroxy functionalised 4-exo-ethoxycarbonyl-3-oxa-2-azabicyclo[3.3.0]octane system.
Nota de análisis
May contain traces of methyl orange, which can cause the color to take on a faint red hue.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
A Large-Scale Low-Cost Preparation of N-Benzylhydroxylamine Hydrochloride.
Nguyen TB, et al.
Synthesis, 18, 3174-3176 (2009)
[1, 3]-Dipolar intramolecular nitrone olefin cycloaddition reaction of a sugar-derived a, ?-unsaturated ester: a new diastereo-and regioselective synthesis of an aminocyclopentitol.
Jachak SM, et al.
Tetrahedron Letters, 42(29), 4925-4928 (2001)
The Synthesis of Chiral Polyhydroxylated Pyrrolidines Using a Reverse-Cope Cyclisation.
O'Neil IA, et al.
Synlett, 10, 1408-1410 (2000)