324485
Dichloromethyldiisopropoxyborane
97%
Sinónimos:
(Dichloromethyl)diisopropoxyborane, Diisopropyl (dichloromethyl)boronate, Diisopropyl dichloromethaneboronate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reagent type: reductant
densidad
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
cadena SMILES
CC(C)OB(OC(C)C)C(Cl)Cl
InChI
1S/C7H15BCl2O2/c1-5(2)11-8(7(9)10)12-6(3)4/h5-7H,1-4H3
Clave InChI
XHOSKSMGPJTTSE-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Formation of carbon-carbon and carbon-heteroatom bonds
- Solid phase synthesis of aminoboronic acids as potent inhibitors of the hepatitis C virus NS3 proteinase
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
104.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
40 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?