289698
2,6-Dimethyl-2,4,6-octatriene
technical grade, 80%
Sinónimos:
Alloocimene
About This Item
Productos recomendados
grado
technical grade
Ensayo
80%
Formulario
liquid
índice de refracción
n20/D 1.542 (lit.)
bp
73-75 °C/14 mmHg (lit.)
densidad
0.811 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
C\C=C(C)\C=C\C=C(\C)C
InChI
1S/C10H16/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5-8H,1-4H3/b8-6+,10-5+
Clave InChI
GQVMHMFBVWSSPF-SOYUKNQTSA-N
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
156.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
69 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?