MilliporeSigma
254967
Sigma-Aldrich
2-(Trifluoromethyl)benzyl bromide
96%
Sinónimos:
α′-Bromo-α,α,α-trifluoro-o-xylene
About This Item
Fórmula lineal:
CF3C6H4CH2Br
Número de CAS:
Peso molecular:
239.03
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
96%
índice de refracción
n20/D 1.494 (lit.)
bp
72 °C/7.5 mmHg (lit.)
densidad
1.571 g/mL at 25 °C (lit.)
grupo funcional
bromo
fluoro
cadena SMILES
FC(F)(F)c1ccccc1CBr
InChI
1S/C8H6BrF3/c9-5-6-3-1-2-4-7(6)8(10,11)12/h1-4H,5H2
Clave InChI
TXVVVEUSVBLDED-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
2-(Trifluoromethyl)benzyl bromide may be used in chemical synthesis.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
181.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
83 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
William L Scott et al.
Journal of combinatorial chemistry, 11(1), 14-33 (2008-12-25)
Distributed Drug Discovery (D(3)) proposes solving large drug discovery problems by breaking them into smaller units for processing at multiple sites. A key component of the synthetic and computational stages of D(3) is the global rehearsal of prospective reagents and
William L Scott et al.
Journal of combinatorial chemistry, 11(1), 34-43 (2008-12-25)
For the successful implementation of Distributed Drug Discovery (D(3)) (outlined in the accompanying Perspective), students, in the course of their educational laboratories, must be able to reproducibly make new, high quality, molecules with potential for biological activity. This article reports