244244
1-(p-Toluenesulfonyl)imidazole
99%
Sinónimos:
1-Tosylimidazole
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
76-78 °C (lit.)
solubilidad
chloroform: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
cadena SMILES
Cc1ccc(cc1)S(=O)(=O)n2ccnc2
InChI
1S/C10H10N2O2S/c1-9-2-4-10(5-3-9)15(13,14)12-7-6-11-8-12/h2-8H,1H3
Clave InChI
YJYMYJRAQYREBT-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Aplicación
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?