MilliporeSigma
238236
Sigma-Aldrich
o-Fenilendiamina dihydrochloride
99%
About This Item
Fórmula lineal:
C6H4(NH2)2·2HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
181.06
Beilstein:
3912045
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
Ensayo
99%
mp
258 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
Cl[H].Cl[H].Nc1ccccc1N
InChI
1S/C6H8N2.2ClH/c7-5-3-1-2-4-6(5)8;;/h1-4H,7-8H2;2*1H
Clave InChI
RIIWUGSYXOBDMC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
El diclorhidrato de o-fenilendiamina (OPD) es un sustrato cromógeno que puede utilizarse en procedimientos de enzimoinmunoanálisis de absorción (ELISA), ya que utiliza conjugados de peroxidasa de rábano picante. El sustrato rinde un producto final soluble que es de color naranja-marrón y puede leerse en el espectrofotómetro a 450 nm. La reacción del OPD puede detenerse con HCl 3N o H2SO4 3 M y leerse a 492 nm.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)