MilliporeSigma
229849
Sigma-Aldrich
Scandium(III) chloride hydrate
99.99%
About This Item
Fórmula lineal:
ScCl3·xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
151.31 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de la sustancia en PubChem:
Ensayo
99.99%
Formulario
solid
composición
Degree of hydration, 5-7
idoneidad de la reacción
core: scandium
reagent type: catalyst
cadena SMILES
[H]O[H].Cl[Sc](Cl)Cl
InChI
1S/3ClH.H2O.Sc/h3*1H;1H2;/q;;;;+3/p-3
Clave InChI
UJMNPKCPAGGCBI-UHFFFAOYSA-K
Aplicación
Catalyst for:
  • Prins cyclization reactions
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Po-Jung Jimmy Huang et al.
Analytical chemistry, 87(13), 6890-6895 (2015-06-11)
Mercury is a highly toxic heavy metal, and detection of Hg(2+) by biosensors has attracted extensive research interest in the past decade. In particular, a number of DNA-based sensing strategies have been developed. Well-known examples include thymine-Hg(2+) interactions and Hg(2+)-activated