222909
N-Phenylthiourea
97%
Sinónimos:
1-Phenyl-2-thiourea, PTU, Phenylthiocarbamide
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
145-150 °C (lit.)
cadena SMILES
NC(=S)Nc1ccccc1
InChI
1S/C7H8N2S/c8-7(10)9-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H,(H3,8,9,10)
Clave InChI
FULZLIGZKMKICU-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Oral - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?