MilliporeSigma
215317
Sigma-Aldrich
3-Thiophenemalonic acid
97%
Sinónimos:
α-Carboxythiophene-3-acetic acid, (3-Thienyl)malonic acid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H6O4S
Número de CAS:
Peso molecular:
186.19
Beilstein:
6503620
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12162002
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.23
Ensayo
97%
Formulario
solid
mp
139 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
OC(=O)C(C(O)=O)c1ccsc1
InChI
1S/C7H6O4S/c8-6(9)5(7(10)11)4-1-2-12-3-4/h1-3,5H,(H,8,9)(H,10,11)
Clave InChI
GCOOGCQWQFRJEK-UHFFFAOYSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)