MilliporeSigma
17108
Sigma-Aldrich
5-Methyl-2-pyridinesulfonamide
≥97%
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H8N2O2S
Número de CAS:
Peso molecular:
172.20
Beilstein:
389057
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥97%
Formulario
solid
cadena SMILES
Cc1ccc(nc1)S(N)(=O)=O
InChI
1S/C6H8N2O2S/c1-5-2-3-6(8-4-5)11(7,9)10/h2-4H,1H3,(H2,7,9,10)
Clave InChI
HXURYNQXMBRJLU-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
5-Methyl-2-pyridinesulfonamide was used to develop a copper-catalyzed aziridination protocol.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hoon Han et al.
Organic letters, 6(22), 4109-4112 (2004-10-22)
[reaction: see text] We have developed, on the basis of a chelation-strategy, an efficient copper-catalyzed aziridination protocol with the use of 5-methyl-2-pyridinesulfonamide and PhI(OAc)(2). The reaction proceeds smoothly under mild conditions to give aziridines in moderate to good yields in