Documentos clave
P2B100V20
Millipore
Pellicon® 2 Maxi Casete con membrana BIOMAX 100 kDa, pantalla V, 2 m2
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031623
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Materiales
cap (Polypropylene and Polysulfone end cap)
Nivel de calidad
Línea del producto
Pellicon®
técnicas
analytical sample preparation: suitable
protein purification: suitable
Altura
9.0 cm (3.5 in.)
Longitud
20.6 cm (8.1 in.)
Información legal
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable