164623
Tropylium tetrafluoroborate
97%
Sinónimos:
Cycloheptatrienyl tetrafluoroborate, Tropylium fluoroborate
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
97%
mp
~240 °C (dec.) (lit.)
cadena SMILES
F[B-](F)(F)F.c1ccc[cH+]cc1
InChI
1S/C7H7.BF4/c1-2-4-6-7-5-3-1;2-1(3,4)5/h1-7H;/q+1;-1
Clave InChI
SQVQHTIKOZVGLR-UHFFFAOYSA-N
Aplicación
- Retro-Buchner reactions for synthesis of arylcyclopropanes
- Desymmetrization for access to homocalystegine analogs or aminocycloheptitols
- α-Cyanation of imines
- Stereoselective α-alkylation of aldehydes with stable carbocations
- Oxidative C-H activation of aliphatic aldehydes
- Electrochemical Redox transformations
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Los clientes también vieron
Artículos
MOST offers controlled solar energy harvesting and storage, addressing global energy demands with improved storage techniques.