15554
Boc-Cys(Npys)-OH
≥99.0% (TLC)
Sinónimos:
Nα-Boc-S-(3-nitro-2-pyridylthio)-L-cysteine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥99.0% (TLC)
actividad óptica
[α]20/D −94±5°, c = 1% in methanol
mp
~160 °C (dec.)
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CSSc1ncccc1[N+]([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C13H17N3O6S2/c1-13(2,3)22-12(19)15-8(11(17)18)7-23-24-10-9(16(20)21)5-4-6-14-10/h4-6,8H,7H2,1-3H3,(H,15,19)(H,17,18)/t8-/m0/s1
Clave InChI
OVTLOLNDKQUMRH-QMMMGPOBSA-N
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?