MilliporeSigma
15532
Sigma-Aldrich
Boc-allo-Ile-OH
≥99.0% (TLC)
Sinónimos:
Boc-L-alloisoleucine
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C11H21NO4
Número de CAS:
Peso molecular:
231.29
Beilstein:
2212874
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.22
Ensayo
≥99.0% (TLC)
idoneidad de la reacción
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
mp
60-64 °C
aplicaciones
peptide synthesis
cadena SMILES
CC[C@@H](C)[C@H](NC(=O)OC(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C11H21NO4/c1-6-7(2)8(9(13)14)12-10(15)16-11(3,4)5/h7-8H,6H2,1-5H3,(H,12,15)(H,13,14)/t7-,8+/m1/s1
Clave InChI
QJCNLJWUIOIMMF-SFYZADRCSA-N
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)