150649
5-Bromocytosine
99%
Sinónimos:
4-Amino-5-bromo-2-hydroxypyrimidine
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99%
Formulario
solid
mp
240-243 °C (dec.) (lit.)
grupo funcional
bromo
cadena SMILES
NC1=NC(=O)NC=C1Br
InChI
1S/C4H4BrN3O/c5-2-1-7-4(9)8-3(2)6/h1H,(H3,6,7,8,9)
Clave InChI
QFVKLKDEXOWFSL-UHFFFAOYSA-N
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?