MilliporeSigma
145815
Sigma-Aldrich
Adenine sulfate
97%
Sinónimos:
Adenine hemisulfate salt, 6-Aminopurine hemisulfate salt, Adenine sulfate salt
About This Item
Fórmula lineal:
C5H5N5 · 1/2H2SO4
Número de CAS:
Peso molecular:
184.17
Beilstein:
3820263
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352103
Ensayo
97%
cadena SMILES
OS(O)(=O)=O.Nc1ncnc2[nH]cnc12.Nc3ncnc4[nH]cnc34
InChI
1S/2C5H5N5.H2O4S/c2*6-4-3-5(9-1-7-3)10-2-8-4;1-5(2,3)4/h2*1-2H,(H3,6,7,8,9,10);(H2,1,2,3,4)
Clave InChI
LQXHSCOPYJCOMD-UHFFFAOYSA-N
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)