MilliporeSigma
Procesamiento downstream intensificado y continuo
Obtenga eficiencia operativa y flexibilidad al tiempo que reduce el tamaño y los costes
¿Busca aumentar la eficiencia de su proceso downstream?
La transformación del proceso de biofabricación se está acelerando debido a la demanda de nuevos tratamientos combinados con la necesidad de reducir los costos al tiempo que se garantiza la flexibilidad operativa y la productividad.
La intensificación de procesos y el bioprocesamiento cerrado y continuo son estrategias fundamentales para conseguir estos objetivos. Se emplean amplia y satisfactoriamente en el complejo downstream para ser más eficientes, más rápidos, más pequeños, más baratos y sostenibles.
Para ayudar a los fabricantes biofarmacéuticos a intensificar, cerrar, mejorar digitalmente o continuar por completo con sus procesos y obtener nuevos niveles de eficiencia operativa y flexibilidad, hay múltiples levers dentro del complejo DSP.
Ultrafiltración
El uso de la filtración por flujo tangencial de un solo paso (SPTFF) elimina la necesidad de depósitos de retención o un bucle de retenido, lo que permite una operación de flujo continuo y el procesamiento downstream intensificado de anticuerpos monoclonales. La productividad y la eficiencia del flujo de trabajo DSP de los AcM pueden aumentarse aún más mediante el acoplamiento de la SPTFF con operaciones cromatográficas unitarias. La SPTFF ocupa también una posición única para permitir formulaciones muy concentradas con una mejor recuperación del producto durante el paso final de la formulación.
  •  SPTFF Pellicon® ofrece una solución sin precedentes para reducir los volúmenes en proceso dentro del procesamiento downstream de los productos farmacéuticos, alcanzar concentraciones y rendimientos inalcanzables con la TFF por lotes debido a los límites de volumen de trabajo, y permitir procesos conectados y continuos.
  • Las casetes Pellicon® ofrecen garantía de pureza de forma constante y fiable en cada etapa y escala a todo lo largo de la vida útil de un producto farmacológico.
  • Cápsulas Pellicon®  para la filtración de corrientes de alimentación que requieren capacidades de un solo uso, incluyendo mayor facilidad de uso, flexibilidad de procesos, entrega de productos y menor exposición del operador.
Categorías relacionadas
Operario, completamente vestido, de pie frente al sistema de captura multicolumna Mobius
Sistemas cromatográficos para bioprocesamiento
Los sistemas de cromatografía de un solo uso y de múltiples usos son fundamentales para la separación de sus valiosas moléculas.
4 tamaños diferentes de cromatografía de afinidad con botellas de resina Eshmuno® sobre un mostrador negro con un científico al fondo trabajando en una máquina
Resinas para cromatografía de afinidad
La cromatografía de afinidad suele utilizarse durante la fase de captura para aislar la molécula deseada y reducir el volumen del proceso.
4 tamaños diferentes de botellas de resina para cromatografía de intercambio iónico Eshmuno CMX
Resinas para cromatografía de intercambio iónico
La cromatografía de intercambio iónico (IEX) separa las biomoléculas en función de la diferencia de carga entre la molécula específica y la resina cromatográfica.
3 tamaños de unidades de membrana de cromatografía Natrix Q
Cromatografía en membrana
Optimice la purificación en las últimas etapas utilizando cromatografía de membrana por captura y el ultrafiltración Las membranas Natrix impulsan la economía y la eficiencia de las instalaciones.
Configuración de filtración por flujo tangencial de un solo uso a escala de laboratorio con casete Pelicon
Unidades para filtración de flujo tangencial
Eleve la precisión de la filtración: nuestros productos de flujo tangencial garantizan la pureza de los AcM y las vacunas, entre otros, escalando de un solo uso a multiuso.
Recursos relacionados
Seminarios virtuales relacionados
Effective Implementation of MultiColumn Chromatography
Mejore la eficiencia de sus procesos y reduzca los costes
Vídeos relacionados
Plataforma BioContinuum™: ¡Su facilitador de la instalación de biofabricación del futuro!