MilliporeSigma
Procesamiento downstream intensificado y continuo
Obtenga eficiencia operativa y flexibilidad al tiempo que reduce el tamaño y los costes
¿Busca aumentar la eficiencia de sus procesos downstream?
La transformación del proceso de biofabricación se está acelerando debido a la demanda de nuevos tratamientos combinados con la necesidad de reducir los costos al tiempo que se garantiza la flexibilidad operativa y la productividad.
La intensificación de procesos y el bioprocesamiento cerrado y continuo son estrategias fundamentales para conseguir estos objetivos. Se emplean amplia y satisfactoriamente en el complejo downstream para ser más eficientes, más rápidos, más pequeños, más baratos y sostenibles.
Para ayudar a los fabricantes biofarmacéuticos a intensificar, cerrar, mejorar digitalmente o continuar por completo con sus procesos y obtener nuevos niveles de eficiencia operativa y flexibilidad, hay múltiples levers dentro del complejo DSP.
Cromatografía por captura
El paso de cromatografía por captura no solo contribuye significativamente a los costes, sino que puede ser un cuello de botella en el flujo de trabajo general del DSP (procesamiento downstream). Esta etapa de purificación downstream puede optimizarse utilizando cromatografía multicolumna continua que reduce considerablemente el volumen y el coste asociado de la resina de proteína A requerida, al tiempo que aumenta la productividad del proceso de Ac monoclonales.
Las resinas de proteína A con alta capacidad de unión, capacidad de flujo superior, reutilizabilidad y un bajo coste de los bienes son también esenciales para la intensificación del proceso. 
  • El sistema de captura multicolumna Mobius®, un sistema de tres columnas de un solo uso totalmente automatizado para cromatografía por captura cerrada continua de su bioproceso por perfusión o por cultivo semicontinuo.
  • La resina Eshmuno® A, una resina de cromatografía de afinidad rígida y de gran capacidad que puede limpiarse y desinfectarse en condiciones ácidas y alcalinas, manteniendo a la vez una gran capacidad de unión dinámica a elevados caudales.
Categorías relacionadas
Operario, completamente vestido, de pie frente al sistema de captura multicolumna Mobius
Sistemas cromatográficos para bioprocesamiento
Los sistemas de cromatografía de un solo uso y de múltiples usos son fundamentales para la separación de sus valiosas moléculas.
4 tamaños diferentes de cromatografía de afinidad con botellas de resina Eshmuno® sobre un mostrador negro con un científico al fondo trabajando en una máquina
Resinas para cromatografía de afinidad
La cromatografía de afinidad suele utilizarse durante la fase de captura para aislar la molécula deseada y reducir el volumen del proceso.
4 tamaños diferentes de botellas de resina para cromatografía de intercambio iónico Eshmuno CMX
Resinas para cromatografía de intercambio iónico
La cromatografía de intercambio iónico (IEX) separa las biomoléculas en función de la diferencia de carga entre la molécula específica y la resina cromatográfica.
3 tamaños de unidades de membrana de cromatografía Natrix Q
Cromatografía en membrana
Optimice la purificación en las últimas etapas utilizando cromatografía de membrana para captura y ultrafiltración. Las membranas Natrix impulsan la economía y la eficiencia de las instalaciones.
Configuración de filtración por flujo tangencial de un solo uso a escala de laboratorio con casete Pelicon
Unidades para filtración de flujo tangencial
Eleve la precisión de la filtración: nuestros productos de flujo tangencial garantizan la pureza de los AcM y las vacunas, entre otros, escalando de un solo uso a multiuso.
Recursos relacionados
Seminarios virtuales relacionados
Effective Implementation of MultiColumn Chromatography
Mejore la eficiencia de sus procesos y reduzca los costes
Vídeos relacionados
Plataforma BioContinuum™: ¡Su facilitador de la instalación de biofabricación del futuro!