Merck
首頁代謝組學研究MultiScreen® 篩板的化學相容性指南
MultiScreen® 篩板的化學相容性指南
除非另有說明,否則額定值均基於 100% 或濃縮溶液。芳香族烴(特別是酮、DMF、DMAC、DMSO、THF、乙腈)和氯化烴會侵蝕膜和塑料。被列為 NR 的化學物質在低濃度下可能適合短暫曝露,但必須依個別化驗結果而定。
MultiScreen®HTS 和 MultiScreen® Classic 篩板與各種試劑的相容性
R = 推薦,無已知限制,NR = 不推薦,膜或板嚴重受化學物質侵蝕,L = 限制,耐化學物質邊緣性,短時間暴露應個別測試應用。用水或其他非溶劑稀釋可能會增強相容性。
  1. 閃爍劑只能與 Barex® 或 SAN 平板一起使用。
  2. 一般而言,表面活潑劑可與所有 MultiScreen® 平板類型一起使用。
  3. 表面活性劑一般可用於所有 MultiScreen® 板類型,但在定量移液到接收板之前,必須先用不含表面活性劑的液體(例如 100 μL PBS)沖洗板,然後在加入最終要收集的材料之前徹底拭乾下排水口。Triton®-X 100 不應與濃度超過 5% 的 MCE 膜一起使用 (膜會看起來失去流動性)。
MultiScreen®HTS 和 MultiScreen® Classic 篩板與各種試劑的相容性
R = 推薦,無已知限制,NR = 不推薦,膜或板嚴重受化學物質侵蝕,L = 限制,耐化學物質邊緣性,短時間暴露應個別測試應用。用水或其他非溶劑稀釋可能會增強相容性。
  1. 閃爍劑只能與 Barex® 或 SAN 平板一起使用。
  2. 一般而言,表面活潑劑可與所有 MultiScreen® 平板類型一起使用。
  3. 表面活性劑一般可用於所有 MultiScreen® 板類型,但在定量移液到接收板之前,必須先用不含表面活性劑的液體(如 100 μL PBS)沖洗板,然後在加入最終要收集的材料之前徹底拭乾下排水口。Triton®-X 100 不應與濃度超過 5% 的 MCE 膜一起使用(膜會出現失去流動性的現象)。
MultiScreen®化學相容性指南® 真空歧管的化學相容性指南
MultiScreen®HTS和MultiScreen® Resist 歧管
下表概述了已評估與 MultiScreen®HTS 真空歧管各部件相容性的溶劑。
然而,當使用濃酸時,重要的是在程序結束時沖洗整個歧管,特別是如果收集是通過歧管進入捕集器,而不是使用收集盤。
MultiScreen®HTS 真空歧管元件
E = 性能優異,G = 性能良好,R = 接觸後沖洗,NR = 不建議使用
MultiScreen® Resist 真空歧管元件
E = 性能優異,G = 性能良好,R = 接觸後沖洗,NR = 不建議使用
固定和染色的化學相容性指南
Millicell® 細胞培養插板(單孔板、24孔板和96孔板)旨在單一裝置中支援所有固定、染色和免疫染色程序。24 孔板和 96 孔板也與自動化相容。插板中提供的各種膜可讓固定和染色的細胞以立體顯微鏡、相對顯微鏡或螢光方法進行觀察。固定是為了穩定細胞下的形態,並防止抗原在後續染色程序中降解。
一般注意事項
  • 如果化學品與膜相容,但與聚苯乙烯外殼不相容,請在添加化學品之前將膜從外殼移除。如果塑料外殼和/或膜與最高濃度不相容,則可能與較低濃度相容。
固定與染色試劑的化學相容性
R = 推薦,NR = 不推薦