瞭解生物分子之間的互動關係可以帶來生物學上的基本發現,並對了解人類疾病的進程有顯著的影響。
最近,一種揭示這些相互作用的無偏倚策略被開發出來,稱為接近標籤。在這裡,感興趣的生物分子會被附加到一個「天線」上,這個「天線」在受到刺激時會催化產生反應物質。這些反應物質可以 「標記 」附近的生物分子,這些生物分子可以在下游進行分析,從而得到相互作用的蛋白質(或核酸)列表,用來測量它們與天線的接近程度或距離(圖 1)。
圖 1.(左側)「天線」可近距離標示附近的分子。(右側)融合至「天線」的感興趣蛋白質可用於產生反應性中間體。
細胞表面接近性標籤的挑戰
近年來,對於天線和反應性中間體的特性已經進行了深入的探討,大多數的變化都是基於工程化的生物素連接酶或過氧化物酶。這些系統是由生物素和過氧化氫的加入所觸發,分別提供活化的酯和苯氧基自由基中間體(圖 1,右圖)。這些活性中間體的溶液半衰期介於 1 ms 到 1 min 之間;在細胞擁擠的環境中,這些中間體快速與生物分子反應 - 限制自由擴散。然而,在細胞外空間,溶液半衰期長會導致標記半徑非常大,進而產生冗長的已識別蛋白質清單(圖 2)。這對於經常需要驗證假陽性、浪費寶貴資源的實踐者來說是一個重大問題。
圖 2.目前在細胞外空間進行的近距標記會導致許多假陽性結果。
ATLAS µMap套件用於高解析度近距離標籤
最近,普林斯頓的 MacMillan 教授研究小組與 Merck 的科學家合作開發了一種方法來解決這些問題。他們詢問,是否有可能透過產生溶液半衰期明顯較短的碳烯反應中間體,來提供解析度更高的標籤平台。這些碳烯是透過铱催化劑使芳基二氮丙啶光敏化而催化形成的。將這些铱催化劑拴在抗體上,這種方法就能提供膜蛋白微環境的短半徑圖譜(圖 3A)。
圖 3.(A)活化附著在抗體上的铱催化劑,會產生碳化反應的中間體,在細胞外空間進行近距離標記的半衰期較短。 (B) Atlas 套件提供了一種方法,可將铱催化劑附著在感興趣的抗體上。
優點
- 容易納入靶向抗體
- 標籤半徑短
- 高時間解析度
- 以高保真度調查任何膜微環境