哺乳動物和昆蟲細胞系的重組蛋白質生產
由於真核細胞系具有蛋白質合成的能力,因此已經成為重組蛋白質生產過程中不可或缺的一環。它們輔助複雜的轉譯後修飾(糖基化、磷酸化)、蛋白質折疊和分子組裝的能力超越了其他系統。 重組蛋白 生產從表達載體工程和轉染到宿主系統開始,接著是細胞選擇、克隆、篩選和評估。為了滿足質量和可擴展性的要求,生產重組蛋白的研究人員需要具有成本效益和高效率的表達宿主
。哺乳類動物細胞
通常必須使用哺乳類動物細胞來產生具有正確轉譯後修飾的重組蛋白質。來自哺乳類動物細胞的重組蛋白已被用於治療從糖尿病到癌症的各種疾病,改變了醫療保健的面貌。這種巨大的潛力促使人們探索各種哺乳類動物系統,以承載和分泌重組蛋白。目前,中國倉鼠卵巢 (CHO) 和人類胚胎腎臟 (HEK 293) 細胞因以下原因而被優先使用:
- 懸浮培養的細胞密度高,蛋白質產量高
- 轉染更成功
- 在無血清培養基存活率高
- 不同品系可用於目標性整合轉基因
- 降低病毒感染的風險
最佳哺乳類動物細胞系的選擇是考量生產力、生物活性、目的以及相關蛋白質的物理化學特性。我們的哺乳類動物細胞系支援小規模的結構篩選,以及毫克級蛋白質的快速生產。
Loading
昆蟲細胞
昆蟲表達平台廣泛用於製造重組蛋白質以進行結構研究,其價格低廉、可擴展性強,且要求比哺乳動物細胞低。這些細胞可以在旋轉瓶或振動瓶中培養,而且不需要富含 CO2 的大氣環境。已建立的昆蟲細胞系可生產高產量的重組蛋白質,且所需的培養容量較小。
昆蟲表達平台的主要特點
- 與哺乳類動物系統一樣裂解信號肽
Loading
不含動物成分的培養基
傳統的細胞培養技術需要濃度高達總培養容量 20% 的動物血清。基於對有時會在動物血清中發現的偶然因子的顧慮,無血清培養基已成為生產治療用重組蛋白質的首選。我們提供的哺乳類動物細胞株包括那些可以在不含動物成分的培養基中培養的細胞株。