蛋白質補充品
目錄編號: 14701C
過去十年來,為了增強治療特性,在表徵和控制轉譯後修飾 (PTM) 方面取得了顯著的進展,並持續推動許多新一代生物製藥的開發。據廣泛報導,分泌型治療蛋白質的品質取決於所附糖分子的一致性。
SAFC 的新型蛋白質補充劑 EX-CELL® Glycosylation Adjust (Gal+) 為客戶提供了針對糖基化屬性的新型化學定義產品。
EX-CELL® Glyosylation Adjust (Gal+) 可讓使用者透過增加寡糖上半乳糖位點的佔用率至更高的水平,輕鬆達成所需的 N 連結糖基化。雖然可以實施許多「嘗試與錯誤」的方法來改變蛋白質的糖基化結構,但這些方法可能需要數月的時間才能達到最佳化。EX-CELL® Glycosylation Adjust (Gal+) 是第一種現成的蛋白質補充劑,可以快速有效地實現功能相關的 N 連糖基化轉換。
產品特色包括:
- 即開即用的 GMP 濃縮液體補充劑
- 已知的滴定起始點,0.2% 體積/體積
- 適用於廣泛的細胞株,包括 SAFC 的 CHOZN® 平台
建議用途:EX-CELL® Glycosylation Adjust (Gal+) Supplementation
在兩週的分批餵料培養中,從第 2 天開始以 0.2% (v/v) 的添加量開始,隔天添加一次,直到第 10 天。
滴定以確定特定製程的最佳濃度。在 0.5X 到 2X 的範圍內開始滴定,必要時再擴大。
研究設計:
TPP 生物反應器
在 3 種不同的 mAb 生產 CHO 細胞系中,比較有和沒有 EX-CELL® Glycosylation Adjust (Gal+) 補充的給料批次培養效能。研究條件:(n=3)、5% CO2、80-85% 相對濕度 (RH)、200 rpm 攪拌 (50mM 直徑軌道)。
1L 生物反應器
比較 CHOZN GS 細胞株在有和沒有 EX-CELL® Glycosylation Adjust (Gal+) 補充的情況下的給料批次培養性能。可擴展性評估在未優化的生物反應器條件下進行(n = 3)。參數如下:pH 7.1、DO 40%、溫度 37 °C。
測試
適當時取出樣本進行 Vicell 計數以監控生長和存活率、NOVA 以監控新陳代謝、上清液以檢測 Fortebio 的生產力、廢介質分析和 SEC-MS 相對聚糖分佈。
研究結果
14天聯供批次培養性能
Summary
與未添加 EX-CELL Glycosylation Adjust (Gal+) 的製程相比,添加 EX-CELL Glycosylation Adjust (Gal+) 的製程顯示相對 G1F 和 G2F 分佈增加了 2 到 4 倍。
EX-CELL Glycosylation Adjust (Gal+) 對理想的製程產出(如細胞密度和容積生產率)產生中性或更好的效果。
結論
方便地滴定 EX-CELL Glycosylation Adjust (Gal+) 至生物反應器,可讓使用者定向調整其產品以符合目標品質。
易於操作和簡單的補充過程能使生物製劑快速開發,並輕鬆轉移到臨床製造。