Merck
首頁病毒載體下游處理用於基因治療和疫苗生產的病毒載體下游處理的可擴展切向流過濾 (TFF)
用於基因治療和疫苗生產的病毒載體下游處理的可擴展切向流過濾 (TFF)
在病毒載體製造過程中使用切向流過濾
病毒載體的生產是基因治療和疫苗製造的關鍵步驟。成功與否取決於使用正確的技術來確保製程的最佳化、高效率和可預測性。在病毒載體的下游處理中使用的一項重要技術是切向流過濾 (TFF)。
在病毒載體製造過程中,TFF 步驟有兩個重要用途:
  • 在捕獲層析步驟之前減少容量和重過濾
  • 在最終無菌過濾之前最終濃縮和交換到制劑緩衝液
最終,TFF 可確保病毒載體達到目標濃度,而且最終產品在所需的藥物基質或緩衝液中。
開發和優化下游處理中的 TFF 步驟需要考慮幾個因素。
為病毒載體製造設計 TFF 步驟時的最佳實務
設計 TFF 步驟時,首先要確定目標。設計 TFF 步驟首先要確定目標,無論是要達到目標產品濃度以消除某些下游製程瓶頸,或是要將製劑轉移至特定緩衝液,然後在純化製程結束時濃縮。選擇可擴展的系統設計和裝置形式至關重要;此外,還需要對系統的規模性能進行表徵,並採用適當的縮減率,以便在全規模下達到所需的產量和能力。
使用封閉式處理時的一個重要考慮因素是,系統和裝置應針對這種方法進行設計。
還應該知道目標分子的大小和等電點,以及溫度、剪切力和混合等關鍵製程變量對模態穩定性的影響。此外,還應該知道該模式與結構材料的互動方式,無論膜是以聚醚砜 (PES) 為主,還是以再生纖維素為主。一般而言,再生纖維素是需要低分子結合的應用的首選;然而,膜的類型及其與模式的互動需要經過實驗驗證。
有不同类型的膜和过滤器格式可用于 TFF。一般推薦用於病毒載體生產的膜是由 PES 或再生纖維素製成的,其分子量截止值為 30、100 或 300 kDa。
中空纖維傳統上用於工業和生物醫學分離,現在已被許多生物製藥應用採用。它們有改性 PES 和混合纖維素酯內腔可供選擇。中空纖維過濾器可根據管腔數量、直徑和長度來選擇。平片濾盒可搭配改性 PES 和再生纖維素膜,專為生物製藥應用而設計。它們非常堅固耐用,以緊湊的形式提供高效的製程性能和線性可擴展性。
用於病毒和基因治療的 Pellicon® 膠囊
圖 1.首創的螺旋式纏繞 Pellicon® Capsule 膠囊設計,以隨插即用的方式提供高效能與線性擴充能力,特別適合用於病毒載體的生產。膜孔尺寸包括 100 kDA 和 300 kDa。
TFF 操作控制策略和病毒載體製程開發的可擴展性
滲透控制 TFF 系統通常用於微過濾(MF)應用,在這些應用中,高滲透性膜可能會導致過高的流量,從而降低性能或使性能不穩定。對於更嚴格的超濾 (UF) 膜應用,例如 30 kDa 的抗體保留,跨膜壓力 (TMP) 控制系統可作為替代。相反,通常用於病毒載體製造的膜截止值為 100 和 300 kDa,如腺相關病毒 (AAV) 和慢病毒 (LV)。
一項研究評估了病毒載體製造工作流程中澄清後/擷取前 TFF 步驟中的 TMP 和滲透物控制策略。Pellicon®膠囊被用於實驗中。
實驗中使用的是縮小的 Pellicon® XL 50 膠盒和 100 和 300 kDa Ultracel® 膜。
在 TMP 控制操作中,使用進料泵,滲透物自由流動(圖 1)。在滲透控制操作中,使用了雙泵 TFF 系統,其中包括一個進料泵和一個滲透泵,以限制和控制滲透物的流動。
TFF 系統示意圖。
圖 2.本研究中使用的 TFF 系統示意圖:TMP 控制 (a) 和滲透泵滲透控制 (b)。
進行了初步實驗,以確定兩種控制策略下 TFF 過濾器的滲透通量。之後,進行了超濾/反過濾(UF/DF)過程模擬,以評估平均通量、處理時間、TMP、病毒產率和雜質減量(表 1)。製程模擬的目標是在批次模式下濃縮四倍 (4x),用五個二倍容積 (5 DV) 的 HEPES 緩衝液在恆定容積下重複過濾,然後在批次模式下濃縮二倍半 (2.5x),使總體容積濃縮因子 (VCF) 達到 10x。
完整的方法和實驗結果請參閱應用說明,標題為:Evaluation of TFF Operating Control Strategies and Scalability for Viral Vector Process Development
表 1.研究設計。
TFF 控制策略的比較
TMP 控制系統相對簡單,使用者只需設定進料流量和回流閥,即可得到目標 TMP。當操作點設定在高原附近時,UF/DF 過程中每一點的通量都會接近最大值,隨著濃度的增加而自然降低。由於平均流量較高,這種方法可提供最短的製程時間。
滲透控制系統可限制滲透流量,使其遠低於 TMP 控制系統的最小流量,並減少膜上的極化,從而改善性能,例如雜質減少。然而,滲透控制系統需要 TMP 控制系統(滲透泵或控制閥)以外的額外控制元件,並可能導致臨界通量時 TMP 呈指數上升,有可能因進料壓力或 TMP 限制而無法完成運行。
在這項研究中,根據 300 kDa 膜與 Pellicon® Capsule 及 Pellicon® XL 50 cassette 的比較,TMP 控制操作顯示出高達兩倍的流量(或時間)優勢,可將所需的膜面積減少一半。滲透控制操作顯示出更高的雜質去除優勢。病毒產量的結果參差不齊。使用兩種控制策略時,AAV2 的產量相近,但在噬菌體的滲透控制模式研究中,產量普遍較高。
在 Pellicon® 膠囊和膠盒系列中的擴展
透過比較通量、TMP 剖面、產量以及使用病毒模型飼料和 AAV2 減少雜質,證明了膠囊和膠盒的擴展。Pellicon® TFF 過濾器系列可在廣泛的飼料批次大小範圍內實現線性擴展。表 2展示了一個例子,說明如何使用單次使用的 Pellicon® Capsules 處理最大 2,000 升的 TFF 批次。如果需要擴展到更大的多用途批次,可以無縫切換到具有相同膜和篩網組合的 Pellicon®2 膠囊。
表 2.使用 Pellicon® TFF 過濾器擴大尺寸。範例基於 Application Note 資料 (4x/5 DV/2.5x),估計值外推除外 (*)。
Pellicon® Capsules and Hollow Fibers Comparison of Pellicon® Capsules and Hollow Fibers for TFF in Viral Gene Therapy Manufacturing
以下研究評估了使用病毒模型飼料進行 TFF1 步驟時的過濾器性能。本研究評估了 Pellicon® Capsules 及其減縮過濾器 Pellicon® XL 50 cassettes,並與兩種中空纖維模組 HF-A (0.5 mm/60 cm) 和 HF-B (0.5 mm/20 cm) 的性能進行了比較。
整套方法和實驗結果可在標題為 "Pellicon®"的應用筆記中找到:Pellicon® Capsules versus Hollow Fibers for Ultrafiltration/Diafiltration (UF/DF) in Viral Gene Therapy Manufacturing
尺寸方案和製程影響分析
HF-B(0.5 mm/20 cm)在性能方面的優勢。/h3>
使用 Pellicon® Capsule 和中空纖維,將 300 kDa 滲透控制製程模擬結果應用於建立兩種理論尺寸方案:
  • 方案 1 假設所有過濾器使用相同的負載。此方案比較了在 35 L/m2 負荷下 100 L 批次的運行時間和可能的最大 VCF。
  • 方案 2 限制了完成 TFF 過程所需的時間。此方案比較在 4 小時內處理 1000 L 批次所需的過濾面積和可能的最大 VCF,這需要可變的加料。
方案 1 的結果顯示在 表 3中。當使用相同的負載 (35 L/m2) 時,在相同的歸一化交叉流率下,Pellicon® Capsule 的運行速度比中空纖維 HF-A 快 2.9 倍。即使中空纖維 HF-B 使用三倍於膠囊的橫流速率,膠囊的速度仍快 1.7 倍。雖然與 HF-A 相比,HF-B 能夠節省一些時間,但較高的交叉流率使中空纖維系統的最大可能 VCF 降低了 ~4 倍。
表 3.根據 300 kDa 模擬研究的通量數據,以 35 L/m2 加載量處理 TFF1 批次的 100 L 規模方案建模。
方案 2 的結果如表 4所示。為了獲得相同的製程時間(4 小時),當過濾器以相同的交叉流率運作時,Pellicon® Capsule 只需要中空纖維模組 35% 的過濾面積和 37% 的進料流量 - 即與 HF-A 情況相比。如果將中空纖維的交叉流率提高三倍以增加其通量(HF-B 情形),則膠囊只需要中空纖維過濾面積的 58% 及其進料流量的 21%。還應注意的是,中空纖維系統較高的進料流量降低了最大可能的 VCF ~4x.
表 4.根據 300 kDa 模擬研究的流量數據,在 4 小時內處理一批 TFF1 的 1000 L 規模方案建模。
總體而言,研究結果顯示中空纖維模組在給定剪切力下的通量較低,因此與 Pellicon® Capsules 相比,需要更高的膜面積或處理時間。雖然中空纖維的交叉流率增加以達到更高的生產率,但通量仍低於 Pellicon® Capsules,因此所產生的系統在達到高濃度目標時可能會受到限制。
相較之下,Pellicon® Capsules 比中空纖維能達到更高且更穩定的通量,因此 TFF 製程更有效率,同時病毒產量也相當。所產生的系統體積也更小,因此能達到更高的濃度目標。
Request Information
如果對我們上述任何上游平台感興趣,請填寫並提交下面的 webform,以瞭解更多資訊,並開始實現您的基因治療。