Merck
首頁核酸凝膠電泳凝膠電泳標記
凝膠電泳標記
分子生物學膠凝膠的標記
我們提供多種標記,可協助瓊脂糖和/或聚丙烯酰胺膠凝膠電泳分離樣品的大小判定。這些產品包括 DNA、PCR 片段和 RNA 的標記,可與樣品同時運行。所有標記都能與常見的核酸染色劑很好地染色。
標準 DNA 標記
標準 DNA 標記是透過質粒的限制性消化和 DNA 片段的去蛋白化產生的。消化後的 DNA 片段的分子量決定它們在凝膠上遷移的距離。標準 DNA 標記可用於測定 dsDNA 以及 PCR 產生的 DNA 片段的大小。
1 kb DNA Ladder 特別受歡迎,因為它可用於測定大多數中等大小的質粒和 DNA 片段的大小。該標記適用於正常尺寸的凝膠,DNA 片段會在相對較短的距離內分離。 
有關選擇適當標記的更多資訊,請參閱 Markers and Ladders Selection Guide
Loading
消化 DNA 標記
消化 DNA 標記是由特定限制性酵素消化質粒所產生。這些標記有助於消化 DNA 片段的大小測定。
Loading
PCR標記
這些標記包含較小的 DNA 片段,對於 PCR 片段的大小測定非常有用。