Merck
首頁空氣監測常見問題 - radiello® 產品
常見問題 - radiello® 產品
一般
推薦的額外儲存管的用途是什麼?
額外的儲存管只是建議用於可重複使用的試管(例如 RAD145),以及用於更換可能破損的玻璃管。
每種培養基的最大/最小取樣溫度是多少?
如果溫度明顯偏離 20-25 °C,則需要根據radello概述中提供的公式對結果進行修正。我們已經在-10到40 °C的範圍內進行了產品驗證實驗。
每種類型的介質是否都經過了干擾成分測試?
radello概述中提到了干擾劑(H2S 測量的 CS2 干擾除外);例如:麻醉劑的水蒸氣、醛類的臭氧、VOC 的過量水蒸氣等。
為什麼有些取樣率以 mL/min 為單位,有些則以 ng/ppb-min 為單位?
在使用擴散式取樣器進行空氣品質測量的標準中,都提到了攝取率的 2 種不同單位;我們的偏好取決於測量參考濃度的方式。例如,NO2採樣器的驗證方式是使用化學發光分析儀測量濃度,測量單位為 ppb。
是否針對各種類型的媒體進行了精確度評估?
針對某些吸附劑進行了廣泛的精確度評估,而針對其餘媒體進行的評估則較少。
為什麼某些測試建議使用 3 個空白,而其他測試則建議使用 2 個空白?
某些介質具有較高的本質變異性,而其他介質則沒有。我們的經驗表明,有些培養基不需要很多空白(例如 BTEX 的 RAD130),而有些則需要(例如醛類)。
區分實驗室空白、培養基空白和現場/運輸空白也很重要。一般而言,好的做法是每次取樣活動都包括一次行程空白 - 除非對整個 IH 程序有良好的控制,包括介質的運送、取樣、運輸、運送至實驗室等。測試實驗室可能會根據被動採樣器的生產批號而避免執行複製實驗室空白。
是否有針對radiello 採樣器的解吸效率 (D) 研究?
對於每一個radiello取樣器,解吸效率(D)都包含在取樣率中,因此不需要在計算中包含D,因為取樣率是由從暴露的血盒中回收(即解吸)的分析物質量決定的。此外,在計算中應用 D 因子會產生誤差(高估)。
使用二硫化碳(CS2)以外的溶劑(例如甲醇)進行溶劑解吸是否可以接受?
根據溶劑的變化來校正取樣率值的簡單方法是,先使用二硫化碳來測定相關 VOC 的解吸效率,然後在相同的負載水平下使用甲醇來測定。然後將 CS2 取樣值除以 D[CS2],再將結果乘以 D[甲醇]:您應該可以得到甲醇解吸的"表觀"取樣率。
請聯絡我們的 技術服務團隊,以取得有關您特定應用的進一步建議。
擴散體
擴散體在高濃度環境中使用時,是否會受到溶劑吸附的影響;例如,在高濃度的正己烷、二甲苯和其他蒸氣中取樣?
我們沒有資料允許我們對暴露於高溶劑濃度後重新使用擴散體提出一般建議。在 IH 實踐中,在高濃度環境中取樣工作班次結束後,擴散體通常會變髒。因此在大多數情況下,它們都會被丟棄。
您建議使用何種方法來清潔擴散體,使其可以重新用於採樣?
當暴露在室外或工作場所環境中時,擴散體可能會被空氣中的灰塵弄髒。細顆粒(PM10)對黃色擴散體尤其有害,因為它們會阻塞孔隙。另一方面,在環境空氣中使用的擴散體可以重複使用,但在重複使用前要先進行清潔。您可以按以下方法進行清潔:
(1) 將擴散體浸入盛有肥皂溶液的燒杯中(例如,我們通常使用弱鹼性洗滌劑(也用於實驗室玻璃器皿),在去離子水中的濃度為 2%);然後,用聲波處理 20 分鐘。由於擴散體在此溶液中會浮起,您可以在其上放置一個重物(如小燒杯)使其下沉,以確保其保持在水下。
經過四或五次清洗和重複使用後,應更換擴散體。
我可以使用溶劑或加熱來清潔擴散體嗎?
擴散體絕對不能使用溶劑漂洗,也不能在烤箱中加熱。如上所述,在經過幾個曝露週期之後 (確切的曝露週期數目取決於曝露環境中的顆粒物濃度),應將擴散體浸泡在肥皂溶液中並進行聲波處理。應用水和去離子水徹底沖洗,然後在空氣中烘乾。(上一個問題)
白色擴散體 (RAD120) 和藍色擴散體 (RAD1201) 有何不同?
白色擴散體和藍色擴散體在孔隙率上沒有差別;但是,藍色擴散體建議用於光敏感化合物的取樣或使用光敏感試劑(如 DNPH)時。
是否可以使用與radiello概述中建議的不同顏色的擴散體進行 BTEX/VOCs 取樣?
我們強烈鼓勵您使用方法中指定的擴散體;但是,如果您在高濃度環境中取樣,則可以將藍色或白色擴散體更換為指定用於 TD 取樣器的黃色擴散體,從而降低擴散率。為了糾正這種變化,我們建議您謹慎行事。我們建議假設吸收率的降低與某些 VOC 的吸收比率成正比。例如,甲苯和乙苯在木炭(RAD130 - 白色本體)和 Carbograph(RAD145 - 黃色本體)上的回收率幾乎完全相同,其 UR 比率為 2.5 - 2.6;因此,我們可以假設吸收率的降低與此因素成正比。
對於擴散式本體,建議的清洗時間表是什麼?
PM10 濃度 (µg/m³): <30 40 >50
暴露數天後的清洗時間: 45 30 15
我可以使用溶劑或加熱來清洗擴散體嗎?
絕對不能使用溶劑清洗擴散體,也不能在烤箱中加熱。如上文所述,在經過幾個曝露週期(確切數量取決於曝露環境中的顆粒物濃度)後,應將擴散體浸泡在肥皂溶液(我們通常使用弱鹼性洗滌劑 - 也用於實驗室玻璃器皿 - 在去離子水中的含量為 2%)中進行清洗,並使用聲波處理。應用水和去離子水徹底沖洗,然後在空氣中烘乾。
新的/未列出化合物取樣率的估算程序
計算吸收率可能是測量它的一個實用方法,前提是它被吸附和解吸。
Radello 概要第 A2 頁公式 [5] 中提到的擴散係數 D 是指在空氣中的擴散。事實上,我們不知道 D 是通過 Radello 的擴散膜,即擴散體的多孔聚乙烯。從另一個角度來看,我們已經確定,雖然典型的 radiello(如帶有白色擴散體的活性炭筒)的標稱幾何常量為 28 cm,但該常量的實驗值為 14.52 cm。幾何常數是公式[5]下的比率,即[(2 p h) / ln (rd/ra)]。我們根據實驗的吸收率和空氣中的擴散係數計算得出此值(Lugg,Anal.Chem,40,no. 7 (1968),1072-1077)。因此,將空氣中的 D 值(以 cm2/sec 為單位)乘以 Radello 白色擴散體的幾何常數 14.52 cm,您就可以計算出其他化合物的吸收率(前提是知道吸附劑對該化合物的適用性)。
使用黃色體內的 RAD145 時,擴散幾何會發生變化。您不知道幾何常數,但您可以使用擴散係數的比率:您需要知道 MITC 在空氣中的 D 值,以及熱脫附 radiello 列表中化合物(例如甲苯)的 D 值。將已知化合物的 U 值除以其擴散係數,即可得到表觀幾何常數。然後乘以 MITC 的擴散係數。
然而,我們仍需關注"未知"化合物的化學穩定性和解吸效率。
RAD170 用於硫化氫
我可以使用硫化鈉作為校正標準嗎?
請勿使用硫化鈉進行校正,因為它不穩定。我們建議使用 RAD171 作為校正溶液。RAD171 是亞甲藍的稀釋溶液(反應產物)。請按照radello概述中的說明進行稀釋。
使用radiello H2S(RAD170)時,分光光度法分析的設置規格是什麼?
波長:665nm
狹縫寬度:2nm
光路:1cm,石英池
如何從校正曲線得出硫化氫的濃度(µg/mL)?
記錄樣品的吸光度後,我們將這些值乘以 10(萃取所用的水的體積,單位為 mL)。這代表樣品中硫化離子的質量 (m)。(這必須用於正確計算公式,請參閱 Radello 概要)。根據取樣溫度調整QK值(使用位於radiello概述中的公式)。
校正後是否需要執行另一個校正因子?
不需要執行另一個校正,因為校正已經將其計算在內。
radiello的H2S採樣裝置是否有解吸附效率?
解吸附效率還沒有被直接研究。計算中的 Q 值會考慮解吸效率,因為取樣率(表觀)是除以回收量。因此,我們研究的是過程結束時的回收量,因此包含了解吸效率。
根據溫度校正取樣率:
根據溫度校正取樣值的公式取決於吸附過程取決於溫度的事實。平均溫度必須以開爾文 (K) 記錄。因此,Qk(溫度 K 時的取樣值)的計算方法是將取樣溫度與 298 升高溫度之比的 Q298(即 0.0096)乘以幂 3.8。關於溫度校正,以 ng/ppb min 為單位的值包含以 ppb 表示的濃度,此單位與溫度無關。您必須從 Q298 = 0.096 ng/ppb min 的值開始,然後根據實際取樣溫度使用公式進行修正:QK= 0.096*(K/298)^3.8 ng/ppb min.
取樣速率 69 mL/min 和 0.096 ng/ppb-min 之間的關係是什麼?
以 mL/min 為單位的值是作為替代單位確定的,但取樣率的 "native" 單位是 ng/ppb min。
我需要將最終值轉換為硫化物離子的數量嗎?
即使您在公式中加入硫化物離子的數量,最終值仍以 H2S 的 ppb 表示。為了方便使用者,取樣率值是以 ng S= ions /ppb H2S * min 計算,沒有轉換。
1 ppb 的 LOQ 是如何決定的?
1 ppb 的 LOQ 是根據典型的儀器條件估算出來的。每位使用者都應根據空白變異和/或校準曲線計算自己的 LOQ。
您有將樣品添加到 H2S 試劑盒上的方法嗎?
我們不建議使用 RAD171 校正標準品來製作添加溶液,因為它含有反應產物。未稀釋溶液的濃度為 57.25 µg/mL(以硫化離子表示)。如果您必須使用亞甲基藍標準製作尖峰溶液,請使用稀釋水檢查相同尖峰溶液的吸光度(與製作標準品相同)。BS"應與您的第四個標準(0.5725)相同,而 MDL"應與第一個標準相同。您的值應該大致相同,否則表示試劑盒中殘留了一些亞甲藍。請務必充分攪拌。
硫化氫方法有哪些干擾?
二硫化碳是潛在的干擾物質,經評估,其干擾率為 0.026 µg/m³ H2S per µg/m³ of CS2
是否有任何關於其他化合物可能產生的副反應和干擾的資訊(尤其是垃圾填埋場氣體中常見的化合物,例如甲烷、二氧化碳、氫氧化物、氨、鈧等)?
從理論的角度來看,每種能夠與鋅離子反應生成硫化物的化合物都可能產生干擾。因此,我們可以排除甲烷和二氧化碳的干擾,但不能排除其他硫化物和硫醇的干擾。
分析前樣品應如何儲存?
我們建議將樣品保存在 4 ºC 下
試劑盒的典型空白值是多少(10 mL 水 + 0.5 mL 三氯化鐵-胺溶液)?
典型的空白值在 0.010 和 0.015 吸光度單位之間,相當於約 0.1 - 0.2 微克的H2S.
雷泰樂RAD170採樣器是否已用於美國境內的任何重要研究?
RAD170 取樣器在美國已被廣泛用於檢測可能使用中國乾壁(Chinese Drywall")建造的住宅中的低水平硫化氫。 
另一項重要的近期研究參考如下:
J Anim Sci.Epub 2009 Feb 27.Leibovich J, Vasconcelos JT, Galyean ML, 玉米加工方法在含有高粱濕蒸餾穀物加溶質日糧中的影響,對於育成肉牛的績效及胴體特性,以及對於日糧體外發酵的影響。德州科技大學動物與食品科學系,信箱 42141,Lubbock 79409,USA。
RAD145用於BTEX/VOCs
RAD145 吸附筒適合我的熱解吸儀嗎?
RAD145 吸附筒適用於任何接受 ¼ in.(6.35 mm) x 3.5 in. (89 mm) 管,例如 Markes、PerkinElmer、DANI、OI Analytical 和 Shimadzu Instruments。
我們需要對低濃度的 VOCs 進行採樣。對 RAD145 取樣器進行調節的最佳方法是什麼?
RAD145 濾盒在包裝之前會進行調節,以便將苯、甲苯和其他潛在污染物的本底降低到幾納克。要將低濃度測量的本底降至最低,最好的方法是在曝露前再次單獨調整血盒。這可透過專用儀器(18 埠)或熱解吸附器(如 PerkinElmer 的 Turbo Matrix)來完成,熱解吸附器可設定管加熱週期。我們建議您按照儀器製造商的說明進行調節。
客戶是否可以購買空的試劑盒,然後用他們選擇的吸附劑包裝起來?
空的試劑盒不出售。
是什麼決定了化合物的取樣率?是吸附劑、擴散體還是兩者?
黃膜RAD1202內RAD145的取樣率由吸附劑和擴散體的組合決定,擴散體比標準體(白色和藍色)更厚,以降低取樣率(SR)。
有時候,當我打開 RAD145 濾芯包裝時,會發現 Carbograph 4 的細屑。它們會損壞我的儀器嗎?
RAD145的SS淨盒中所含的Carbograph 4是一種非常易碎的材料。網外存在少量的細粉末是無法避免的。濾筒經過振動,可消除大部分可能從濾網漏出的微細粉末;但隨後的所有處理和處理步驟(放入玻璃管、包裝、儲存、運輸等)都可能產生額外的微細粉末。對於熱解吸附器來說,這麼少量的微細粉末並不是問題 - ATD400 或 TurboMatrix 解吸塔每年使用 Carbograph 4 radiello 濾筒進行數千個解吸循環,而不會發生堵塞問題。定期維護 TD 的進氣口過濾器,它可以捕捉管式解吸過程中的細粉末。我們也建議在處理濾筒(任何radiello濾筒)時使用手套,以避免任何潛在的污染。
是什麼決定了radiello概述中列出的建議暴露時間?
RAD145列出的取樣率值是根據兩種可能的暴露時間(7天和14天)來決定的。較輕的化合物(如苯)會隨著時間的推移(從 7 天到 14 天)而顯示出取樣率的輕微下降,而其他化合物則有不同的表現。這就是列出兩組取樣率的原因。如果沒有列出 14 天的取樣率,就表示我們沒有驗證數據。當然,使用與暴露持續時間相符的取樣率值是很重要的。
是否有任何研究記錄將罐式方法與radiello擴散式取樣器進行比較?
我們沒有 Summa 罐的比較研究,但是,您的分析測試實驗室可能已經進行了他們自己的內部研究。
是否有任何研究將使用軸向擴散蓋取樣的結果與使用radiello擴散式取樣器取得的結果進行比較?
ICSM在2006年提出了一些涉及radiello和泵送取樣或radiello、泵送取樣和軸向擴散取樣器(四氯乙烯、苯、甲苯、二甲苯、
引用radiello文獻鏈接:http://www.radiello.com/english/inter_en.htm
RAD145 可否用於 VOCs TCE 和 PCE(三氯乙烯和四氯乙烯)的採樣?是否有驗證研究?
有。就驗證研究而言,ICSM 自 2001 年起就參與了法國室內空氣品質觀測站的準備和實施工作。我們利用 RAD145/RAD1202 進行了一項以 7 天採樣為基礎的室內空氣中揮發性有機化合物測量的驗證研究;之後我們還參與了數據收集階段,在 2003-2005 年間進行了 500 多次測量。在 7 天暴露量測的化合物中,包括 TCE 和 PCE,以及另外 14 種揮發性有機化合物。由 CSTB(負責設置和管理天文台的法國公共組織 http://www/www.pngr-interieur.org)進行的調查說明可在網站上取得: http://www/www.pngr-interieur.org/observatory.aspx?IDPage=5
RAD145 取樣器的取樣時間可延長至 3-4 週嗎?
將 RAD145 曝露於 3 或 4 週的取樣期間,取樣率很可能會降低。
在radiello概述中的RAD145采样率值表中,"Linear Up to µg/m³-min"(第4列)代表什么?
線性上限代表該個別化合物的驗證點上限。例如,當提到表格中的正己烷時,它表示擴散取樣在 RAD145 上的驗證最高暴露量為 420,000 µg/m³ x min,即 7 天(10,000 min)約 42 µg/m³。該數字與濾盒的吸收質量有關。這是在驗證過程中測得的最大吸收質量。
知道了 "Linear Up to µg/m³-min"值,我該如何計算濾紙盒上的質量是否足夠?
如果要評估您的血盒是否有足夠的質量,請將預期濃度 (µg/m³) 乘以吸收率 (mL/min) 再乘以時間 (min),然後再除以 1,000,000。您將獲得以微克為單位的預期量。這是計算吸收量的方法。
radiello與其他熱擴散取樣器(如單床珀金埃爾默管(RAD145))相比如何?
使用熱解吸法,增益比甚至更高:以苯為例,RAD145 的吸收率為 27 mL/min,而 PE ATD 管的吸收率約為 0.5 mL/min。
是否可以使用 RAD130 或 RAD145 對氯乙烯進行取樣?
由於氯乙烯的揮發性,它是一種很難取樣的化合物,我們目前還沒有進行任何取樣率研究。
如何計算未給出取樣率的化合物的吸收率?
對於 RAD145/1202,估計吸收率的最實用方法是您在下面展示的方法,基於比率做 D 值:
但是這個模型是基於一個假設,就是您想要計算 UR 的化合物和 "已知"化合物在化學上是相似的,也就是說,我們必須相信它們都有 100% 的解吸效率、它們在解吸步驟中不會分解、它們對曝露時間沒有顯著的依賴性等等。一言以蔽之,它們在擴散取樣系統中都必須表現理想。
因此,只有當我們確定目標化合物的表現非常理想,而且既不會揮發性太強也不會太重時,才能謹慎地應用上述計算模型。
BTEX/VOCs的RAD130
使用不同的溶劑是否可以接受?是否可以使用不同於二硫化碳 (CS2) 的溶劑,例如甲醇來進行溶劑解吸?
原則上可以;但由於取樣率也包含解吸效率,因此需要進行修正。根據溶劑變化校正取樣率值的簡單方法是,先使用二硫化碳測定相關 VOC 的解吸效率,然後在相同負載水平下使用甲醇進行測定。接下來,將 CS2 取樣值除以 D[CS2],再將結果乘以 D[甲醇]:您應該可以得到甲醇解吸的 "表觀取樣率。
是否可以使用 RAD130 或 RAD145 對氯乙烯進行取樣?
氯乙烯是一種難以取樣的化合物,我們目前尚未進行任何取樣率研究。