煉油廠工人有接觸到 苯、甲苯、乙苯、二甲苯 (BTEX)和其他揮發性有機化合物 (VOC) 的風險,這些接觸來自日常取樣和維護作業、大型散裝設施的排放、表面溢漏和管道洩漏。BTEX 對社區造成污染的主要來源是洩漏至土壤和地下水供應的地下儲存槽。BTEX 透過揮發(蒸發)過程釋放到環境中,在此過程中,BTEX 在空氣中自由移動或附著到土壤顆粒上。它也可以溶解在水中。
接觸途徑包括從受污染的水源攝取、吸入和透過皮膚吸收。常見的接觸症狀包括皮膚和感官刺激、中樞神經系統抑制和呼吸問題。嚴重或長期接觸會導致腎臟、肝臟和血液系統衰竭。苯被認定為人類致癌物質,可導致骨髓性白血病。
暴露限值 |
---|
空氣取樣媒體 |