[Cp*Ru(MeCN)3]PF6:高效的氫硅烷化催化劑
乙烯基矽烷是多用途的有機金屬試劑,可參與多種反應範例,例如 Tamao-Fleming 氧化、烯烴偏合成、Pd 催化的交叉耦合、原去甲硅烷化和環加成。在可用於製備乙烯基矽烷的方法中,炔烃的加水硅烷化是最直接且原子經濟的方法 (Scheme 1)。許多過渡金屬催化劑已被設計出來,以區域和立體控制的方式(圖 1)執行這些反應。
方案 1.炔烃的氢硅烷化
圖 1.過渡金屬催化劑已被設計用於以區域和立體控制的方式執行反應。
前段時間開發了末端炔烃的氫硅烷化方法,用於制備順式和反式β-乙烯基硅烷。經典的 Pt 催化(Speier「s1 和 Karstedt」s2 催化劑)以及 Rh 基催化([Rh(cod)24 3 和 [RhCl(nbd)]2 4),仍然是合成反式-β-乙烯基硅烷的有力方法。Wilkinson 的催化劑也被證實可在極性溶劑中產生反式產品,而在非極性介質中則以順式異構體為主。5 Ru 基催化劑 (e..g.[Ru(benzene)Cl2]2或[Ru(p-cymene)Cl2]2)可以獲得順式-β-乙烯基硅烷。6在某些條件下,Grubbs 的第一代催化劑也會得到順式產品,儘管水合硅烷化的立體和區域選擇性高度依賴於炔化合物、硅烷和溶劑。7儘管現在已有大量製備線性 β 乙烯基矽烷的方法,但直到最近為止,還沒有製備 1,1-二取代 α 乙烯基矽烷的一般方法。8此外,儘管可實現內部炔烃的選擇性分子內水硅化,9但選擇性分子間變體幾乎是未知的。10史丹福大學的 Trost 研究小組依賴釕(II)催化劑 [Cp*Ru(MeCN)3]PF6,開發出非常穩健的末端乙炔氫硅烷化製程,以得到α-乙烯基硅烷。11-14 這種催化劑也提供了一種有效的方法,可進行內部炔烃的區分選擇性分子內和間氫化作用,得到完全 Z-三取代的烯:終端炔烃
在[Cp*Ru(MeCN)3]PF3存在下,一系列不同的終端炔烃進行了快速而溫和的氫硅化反應。]PF6 的存在下進行快速、溫和的水合硅烷化,通常在催化劑負載較低的情況下就能得到良好至優異收率的 1,1-二取代α-乙烯基硅烷(方案 2)。該反應可容忍各種官能基,包括鹵素、游離醇、烯、內炔、酯和胺。此外,各種矽烷都能用於反應中,且具有極佳的可預測性。
方案 2.分子間水解作用:末端炔烃
分子間水解:內部炔烃
如 方案 1 所示,內部炔烃的非選擇性水解可能會產生四種異構加成產物。Trost 研究小組已經證明,用 [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 氫硅烷化內部炔烃會得到三取代 Z-乙烯基硅烷,這是硅烷與炔烃加成的結果(方案 3)。11
。方案 3.分子間水解作用:內部炔類
重要的是,氫硅烷化反應顯示出高度的區別選擇性。其區別選擇性可總結如下:(i) 2-炔烃的加氢硅烷化反应会形成硅烷基占据立体要求较低位置的Z-烯烃(条目 1 和 2);(ii) 對於炔烃不在 2 位的底物,硅基取代基將在 Z- 烷中佔有較大的固態需求位置(條目 4);(iii) 對於丙炔基、均丙炔基及雙均丙炔基醇底物而言,氫化硅烷化會使硅烷基位於遠離Z-烯的羥基官能基的位置(條目5-9)。-烯的遠端位置(條目5-9);(iv)在α,β-炔基碳的情況下,硅基再次選擇性地佔據Z-烯的遠端位置(條目10-13)。11,15對於游離丙炔醇、均丙炔醇和雙均丙炔醇,與帶有離去基團(例如:乙氧基取代基)的矽烷進行水硅烷化、乙氧基取代基)進行氫化硅烷化,可形成環狀硅氧烷(條目 5 和 8)。值得注意的是,使用 [Cp*Ru(MeCN)3]PF6進行氫化硅烷化作用時,可維持烷基底物中不對稱中心的立體化學完整性(條目 9)。最後,雖然非立體區分的炔烃會進行立體但非區分選擇性氫硅烷化(條目 3),但產品混合物的原硅烷化會提供單一的反式非對映體。13 這對在 Lindlar 還原條件下觀察到的 cis 選擇性提供了寶貴的補充。
如 Scheme 4 所示,即使是高活性的矽烷也能參與分子間的氫硅烷化反應,而且具有極佳的可預測性。11b 所得的烯基氯矽烷與己二烯醇夾住,得到矽氧烷連結。加熱三烯會導致分子內 Diels-Alder (IMDA) 反應,產生具有四個連續立體中心的矽氧烷。然後,加合物可經原代硅烷化或 Tamao-Fleming 條件處理,分別得到伯醇或二元醇。
方案 4. 高活性矽烷可參與分子間的水解反應,並具有極佳的可預測性。
在原甲硅烷化或氧化之前對烯進行處理也是可行的。例如,乙烯基硅烷很容易被 m-CPBA 以非對映選擇性的方式環氧化(方案 5)。隨後的原去甲氧基化可以產生相應的炔環氧醇,而Tamao-Fleming氧化則可以產生炔二醇。因此,此製程可作為醛醇縮合的替代物。
方案 5.乙烯基硅烷很容易被 m-CPBA 以非對映選擇性的方式環氧化。
分子內水硅化
方案 6.3- 羥基哌啶生物鹼 (+)-spectaline 的簡明合成方法
分子內水硅化和隨後的交叉耦合順序提供了一種極佳的方法,可在離自由羥基位置較遠的炔烃碳上引入新的碳鍵(示例 7)17
。方案 7.與游離羥基位置較遠的炔碳
我們很高興提供 [Cp*Ru(MeCN)3]PF6 以及其他一些用於氫化硅烷化的催化劑。