Merck
首頁交叉耦合擴展指南:Buchwald-Hartwig 胺化
擴展指南:Buchwald-Hartwig 胺化
Kit to Hit Scale-Up 指南
重要注意事項
本套件中使用的所有預製催化劑均為空氣和濕氣穩定的市售複合物。一旦在反應條件下被鹽基活化,它們就會對空氣變得敏感。為了以最佳方式成功擴大規模,建議使用標準的 Schlenk 技術。
催化反應放大的一般指引
  • 焗乾所有玻璃器皿和攪拌棒
  • 使用乾燥的高純度試劑(和基底)1
  • 使用未開封的 Sure/Seal™無水溶劑(或新脫氣的溶劑)1
  • 將反應保持在氮氣氛下
實驗範例
在台式天平上稱量所有固體(基底、底物、催化劑),然後將其加入冷卻的烘箱乾燥瓶中,瓶中裝有烘箱乾燥的攪拌棒。蓋上反應瓶蓋,然後用氮氣歧管針吹掃和回充氮氣 (3x)。然後使用注射器加入無水溶劑 (SureSeal™ 並使用充氮歧管針穿刺)。 如果需要液體基質,則使用注射器加入液體基質作為最後的成分。當所有成分加入後,移除氮氣管2 並讓反應在所需的溫度下攪拌,持續反應時間。
1能用微波帽密封的反應瓶也非常有用。
2對於較高的溫度,可以使用在氮氣下操作的回流冷凝器
Buchwald-Hartwig 胺化反應產品列表
Loading
附加資料