作為一種催化劑,鎳在許多合成轉換中發揮著核心作用,例如交叉耦合反應中的氧化加成、C-H 活化、還原消除、氧化環化、低聚以及碳-碳和碳-鄰原子鍵的形成。
鎳是一種過渡金屬,其存在形式包括與鋁或其他金屬的合金、鎳鹽、金屬氧化物上支撐的鎳;Raney Nickel(多孔形式);或有機金屬络合物。鎳複合物具有小核半徑、高平分能、低電負性和低氧化還原電位。它們可以採用高自旋和低自旋配置,展現出一系列穩定的氧化狀態,例如鎳 (0)、鎳 (II)、鎳 (III) 和鎳 (IV)。
什麼是 Raney Nickel 催化劑?
Raney Nickel 是鎳與其他幾種化學元素混合物的多孔形式。奈米鎳微粒和 Raney Nickel 可作為催化劑,用於羰基化合物、芳香族化合物和不飽和碳氫化合物的氫化以及脫硫反應。
。
金屬氧化物上支持的鎳
鎳合金和支持在不同金屬氧化物(如氧化鋁和二氧化矽)上的鎳可用作催化劑,將甲烷分解為二氧化碳和氫,以及將不飽和脂肪酸氫化為飽和脂肪酸。
。
作為催化劑的鎳鹽
氯化鎳用於鎳鑄鋅電鍍、鎳的電解精煉,以及二芳胺和四氯化硅生產中的催化劑。鎳鹽(如六水合氯化鎳)在合成取代的吡咯和哌啶時用作催化劑。
。
Nickel Organometallic Complexes as Catalysts in Cross-Coupling Reactions
有機金屬催化劑由配位體包圍的中心金屬組成。鎳複合物,如二溴(1,2-二甲氧基乙烷)鎳(II)、[1,2-雙(二苯基膦)乙烷]二氯化鎳(II)和雙(1,5-環辛二烯)鎳(0),可作為催化劑用於烯烴的低聚或聚合、開環反應和交叉偶合反應,如 Mizoroki-Heck 反應(芳基鹵化物和烯的偶合)
。sup>2, Heck反應(芳基鹵化物或乙烯基鹵化物之間的C-C偶合)和Negishi偶合(有機鋅化合物與各種鹵化物(芳基、乙烯基、苄基或烯丙基)的偶合)。
有機金屬複合物由過渡金屬催化劑和配體組成,如g. BINAP。配體在穩定和活化金屬催化劑方面扮演關鍵角色。
代表性基板範圍:
收率 78%,94:6
。收率 84%, 95:5
收率 89%, 97:3
收率 87%, 96:4
收率 92%, 97:3
收率 77%, 96:4
比率代表主要產品與所有其他異構體的總和。