Merck
首頁哺乳動物細胞培養雜交瘤融合夥伴細胞株
雜交瘤融合夥伴細胞株
雜交瘤細胞技術
雜交瘤技術(Hybridoma technology )是指生產針對某一抗原的特異性單克隆抗體。脾臟的B淋巴細胞與不死的骨髓瘤細胞的體內融合產生了雜交瘤細胞系,這些雜交瘤細胞繼承了骨髓瘤細胞的無限生長特性和B淋巴細胞的抗體分泌能力,可以永久繁殖以產生克隆相同的抗體。 單克隆抗體 由獨特的雜交瘤細胞系製造出來的抗體是同質的,並且能識別抗原的單一表位。
雜交瘤技術生產的單克隆抗體應用於以下領域:
  • 生化分析: 單克隆抗體徹底改變了實驗室診斷。抗體常用於生化分析(RIA、 ELISA), 免疫組織病理, 和影像診斷(免疫螢光造影)。
  • 免疫治療: 人類、人源化或嵌合單株抗體用於治療癌症、自體免疫疾病、傳染病、心血管疾病和其他非腫瘤學治療,作為器官移植的輔助藥物,以及用於靶向給藥。
  • 蛋白質的純化: 單株抗體可用於純化蛋白質,特別是用於純化重組蛋白質(免疫親和層析)。
  • 瀏覽我們收集的超過 400 種分泌 單株抗體的雜交瘤細胞系。
雜交瘤技術
選擇最佳的永生細胞系對於實現雜交瘤的理想屬性至關重要。缺乏合適的融合夥伴妨礙了單克隆抗體在研究和免疫治療中的應用。例如,異種單克隆抗體在治療和 體內 診斷中的應用通常會導致不理想的人類抗鼠抗體(HAMA)反應。
我們選擇的融合夥伴細胞系包括無血清和無動物成分的繁殖選項。 從數十種選項中選擇最適合您應用的融合夥伴,並提高雜交瘤生長和抗體合成的效率。