Merck
首頁3D 細胞培養用於 3D 細胞培養的光交聯水凝膠
用於 3D 細胞培養的光交聯水凝膠
三維(3D)細胞培養系統在生物醫學研究、藥物發現和組織工程(TE)應用(包括生物打印)方面的價值與日俱增。支持細胞增殖和存活所需架構的三維細胞培養技術的進步,有助於改善複雜 體內 環境的再現。 水凝胶 是由交联剂固定在一起的三维网络结构,具有高亲水性和固有的生物相容性,是三维细胞培养和 TE 应用(如三维生物打印)的理想选择。
由膠原蛋白、明膠和透明質酸衍生的天然水凝膠具有高生物相容性,這是支援細胞存活、增殖、分化和運動的固有優勢。這些與原生細胞外基質 (ECM) 獨特的組成與結構相似性,可為細胞功能、黏附與移植提供有效的平台。三維水凝膠支架用於細胞培養和 TE 應用的相容性和多功能性,可透過增強水凝膠交聯的穩定聚合物網路來改善。在紫外光 (UV) 或可見光下,可形成原位交聯 (Photoinitiated crosslinks),以控制水凝胶的硬度和凝膠化速率,並製造不同程度的交聯含量。微創的光交聯水凝膠是 3D 細胞培養和 TE 應用的理想選擇,可提供卓越的時間和空間控制。
製造光交聯 GelMA 水凝胶
圖 1.光交聯 GelMA 水凝胶的製作。明膠與甲基丙烯酸酐 (MA) 反應生成甲基丙烯酸明膠 (GelMA),在光啟動劑 Irgacure® 2959 的存在下暴露於紫外光或可見光下,形成水凝膠結構,用於 3D 細胞培養和生物打印應用。
光引发剂的类型
Irgacure® 2959 (I2959):高效 UV 光敏光引发剂,具有中等水溶性,适用于水性和光固化体系,包括水凝胶和生物水墨。Irgacure® 使用紫外光 (365 nm) 活化效率最高。在低濃度下,Irgacure® 2959 具有良好的細胞相容性,不黃變、低揮發性和細胞學性,且免疫原性極低。
LAP (苯基-2,4,6-三甲基苯甲酰基膦酸鋰): 水溶性及可見光感應,具有高效率及細胞相容性。適用於水凝膠或生物墨水聚合,LAP 需要藍光 (405 奈米) 進行光交聯。LAP 有助於提高細胞活力和聚合速率。
Ruthenium: 水溶性和可見光敏感性,在低劑量可見光 (400-450 nm) 下可共價交聯。對可見光曝露的獨特速度和效率,是組織工程、3D 細胞培養和生物打印應用的理想選擇。
光交聯水凝膠套件包含高品質的改性天然水凝膠,包括甲基丙烯酸化 I 型膠原 (PhotoCol®)、明膠 (PhotoGel®) 或透明質酸 (PhotoGel®)。) 或透明質酸 (PhotoHA®) 以及光引導劑 (Irgacure® 2959、LAP 或 Ruthenium) 和最佳化的緩衝液和溶液,以符合各種 3D 細胞培養或生物打印應用。
使用光交聯水凝膠進行生物打印
圖 2.使用光交聯水凝膠進行生物打印。源自膠原蛋白、明膠和透明質酸的光交聯天然水凝膠可用作 3D 生物打印應用的生物inks。這些光交聯水凝膠有助於增強生物相容性、降解性和生物打印加工性。
光交聯水凝膠的物理特性
圖 3.光交聯水凝膠的物理特性。交聯PhotoHA®暴露於紫外光(320-390nm)和0.05% Irgacure® 2959 (上圖)、1% 和 3% PhotoHA® 水凝膠在 10% 和 20% 之間產生的壓縮模量應力-應變曲線 (左下圖)、1% 和 3% PhotoHA® 水凝膠在磷酸鹽緩衝液中孵育前和孵育後的膨脹特性。sup>® 水凝胶在 25 °C 磷酸盐缓冲盐水中培养 24 小时前后的图像(右下)。
使用 PhotoCol 進行人類間充質幹細胞的生物打印
圖 4.使用 PhotoCol® 進行人類間充質幹細胞的生物打印。PhotoCol®(甲基丙烯酸甲酯膠原)可作為快速自我組合的 I 型膠原,形成交聯水凝膠用於組織工程。甲基丙烯酸甲酯膠原可透過改變膠原濃度或紫外線照射,形成不同硬度的支架。人體脂肪衍生間充質幹細胞 (SCC038) (10X106 cells/mL),圖為使用 PhotoCol® 作為生物墨水材料,進行生物打印後 1 天。使用活/死檢測法(綠色=存活,紅色=死亡)對細胞健康進行評估。使用 PhotoCol® 進行生物打印後,大部分 (>90%) 的幹細胞都是存活的。
在與釕交聯的 PhotoGel® 水凝膠中培養的細胞
圖 5.在與釕交聯的 PhotoGe® 水凝膠中培養的細胞。將人類間充質基質細胞 (SCC034) (左)、人類間充質基質細胞與人類靜脈內皮細胞 (HUVEC) 結合 (中) 及人類真皮纖維母細胞 (右) 包覆在 PhotoGel® 水凝膠中,並以釕及可見光 (400-450 nm) 交聯。
使用 PhotoHA® 進行人類間充質幹細胞的 3D 培養
圖 6.使用 PhotoHA® 進行人類間充質幹細胞的 3D 培養將人類骨髓間充質幹細胞 (SCC034) (2.0 x 107 cells/mL) 包覆在 50 μL 1% PhotoHA® 水凝膠 (~4.7mm x 2mm) 中。用 0.05% Irgacure® 2959 光引发剂交联 PhotoHA® 水凝胶,并在 2 mW/cm2 紫外光 (320-390 nm) 下暴露 10 分钟。24 小時後,用活/死試驗染色包覆的細胞(綠色=存活,紅色=死亡),隨後在 Leica SP5 共聚焦顯微鏡上成像。
使用 PhotoHA® 進行人類神經幹細胞的 3D 培養
圖 7.使用 PhotoHA® 進行人類神經幹細胞的 3D 培養在培養 7 天後,在 1% PhotoHA® 水凝膠中包覆 GFP 標記的神經幹細胞。HA 用 0.25% LAP 光引发,并通过紫外光(365 nm)照射 1 分钟聚合,形成 ~100-200 μM 厚的水凝胶。圖片放大 10 倍。
材料
Loading
參考資料
1.
Isaacson A, Swioklo S, Connon CJ. 2018. 3D bioprinting of a corneal stroma equivalent. Experimental Eye Research. 173188-193. https://doi.org/10.1016/j.exer.2018.05.010
2.
Maloney E, Clark C, Sivakumar H, Yoo K, Aleman J, Rajan SAP, Forsythe S, Mazzocchi A, Laxton AW, Tatter SB, et al. Immersion Bioprinting of Tumor Organoids in Multi-Well Plates for Increasing Chemotherapy Screening Throughput. Micromachines. 11(2):208. https://doi.org/10.3390/mi11020208
3.
Chhetri A, Chittiboyina S, Atrian F, Bai Y, Delisi DA, Rahimi R, Garner J, Efremov Y, Park K, Talhouk R, et al. 2019. Cell Culture and Coculture for Oncological Research in Appropriate Microenvironments. Current Protocols in Chemical Biology. 11(2):e65. https://doi.org/10.1002/cpch.65
4.
Ran FA, Hsu PD, Wright J, Agarwala V, Scott DA, Zhang F. 2013. Genome engineering using the CRISPR-Cas9 system. Nat Protoc. 8(11):2281-2308. https://doi.org/10.1038/nprot.2013.143
5.
Bedell ML, Melchiorri AJ, Aleman J, Skardal A, Mikos AG. 2020. A high-throughput approach to compare the biocompatibility of candidate bioink formulations. Bioprinting. 17e00068. https://doi.org/10.1016/j.bprint.2019.e00068