下表列出了 Dispensette® S 的化學相容性。 和 Dispensette® S Organic from Brand。建議反映了在出版前完成的測試。請務必遵循儀器操作手冊中的說明以及試劑製造商的規格。除上述化學品外,還可分裝各種有機及無機生理鹽水溶液(如生物緩衝液)、生物洗滌劑及細胞培養基。如果您需要未列出的化學品資訊,請隨時聯絡技術服務人員。
注意: 對於HF的分裝,我們建議使用Dispensette® S 帶有鉑铱閥彈的Trace Analysis瓶口分裝器。
* 如有需要,請選擇 ETFE/PTFE 轉接頭,** 閥塊使用 PTFE 密封
注意: 如需分配 HF,建議使用 Dispensette® S 痕量分析瓶口分配器,配備鉑铱閥彈簧。