Merck
首頁小分子 HPLC使用 Supel™ Carbon LC 色譜柱進行核苷的超高效液相色譜分析:與競爭對手的性能比較
使用 Supel™ Carbon LC 色譜柱進行核苷的超高效液相色譜分析:與競爭對手的性能比較
William L. Maule III, Clint Corman, Michael Ye, Cory Muraco, Curtis Frantz
Merck Bellefonte, PA
引言
核苷是重要的小分子類別,是核酸的構成塊。此外,核苷作為抗逆轉錄病毒藥物的活性藥品成分 (API) 以及某些疾病的生物標記,也引起了人們的興趣。然而,由於這些被分析物之間的結構相似性,開發一種分析方法來表征一系列這些化合物可能是極具挑戰性的。本應用展示了使用 SupelTM Carbon LC 色譜柱來解析 12 種核苷類化合物。
研究中使用的核苷酸的二維化學結構(鍵線結構),以超高效液相色譜法 (UHPLC) 解析 12 種核苷酸
圖 1.本研究中使用的化合物的化學結構。
核苷分析的實驗條件
表 1.分析核苷的色譜條件。
表 2.研究中使用的測試混合成分。
效能結果與比較
顯示在 Supel™ Carbon LC 上分析 12 種核苷類所得峰值的色譜圖
圖 3.在 Supel™ 碳 LC 上分析 12 種核苷。
表 3.核苷在 Supel™ Carbon LC 上的洗脱順序。
色譜圖顯示在競爭對手柱上分析 12 種核苷所獲得的峰值
圖 4.在競爭碳柱上分析十二種核苷。
表 4.核苷在競爭碳柱上的洗脱順序。
結論
本應用展示了使用 SupelTM Carbon LC 色譜柱在 15 分鐘內分辨出 12 種核苷的能力。SupelTM Carbon LC 色譜柱在發生兩次共溶的情況下,表現也優於競爭對手的色譜柱,是核苷生物標誌物鑑定和定量的絕佳選擇。