Merck
首頁過濾樣品製備密理博過濾材料的化學相容性
密理博過濾材料的化學相容性
為了確保您在使用Millipore® 產品時始終能獲得最準確的資訊,我們編輯了幾份已出版的溶解度和相容性表格,為Millipore® 膜提供了全面的相容性指南。sup>® 膜、過濾裝置、超過濾產品、離心過濾器和 MultiScreen® 過濾板的全面相容性指南。
儘管我們完整的相容性表格包含超過 85 種溶劑、溶液和氣體的建議,我們仍在下文的相應部分強調了過濾產品最常使用的材料。
用於製造 Millipore®  膜和過濾裝置的材料
密理博超滤产品和离心过滤器
多孔筛®HTS 和MultiScreen® Classic過濾板
MultiScreen®HTS Vacuum Manifolds
找不到您要的溶劑、溶液或氣體?下載我們完整的化學相容性指南,查看我們對 Millipore®  過濾產品的完整建議。
用於製造Millipore® 膜和過濾裝置的材料的相容性
相容性等級
R = 推薦
GR = 一般推薦
LTD = 限制推薦
NR = 不推薦
GNR = 一般不推薦
TST= 建議測試
ND = 目前無資料
房屋材料
 丙酮乙腈苯甲醇DMSODMFEthanolEthyl AcetateFormic Acid 50%*
HDPERRNRRRRRRR
PPRRTSTRRRTSTR
PSNR<NRNDRNRTSTNRNR
PVCNRNRNRNRNRNRRRNRTST
MMAGNRNDNDNRNDTSTNRTST
ABS<TSTNDNDNRNRGRGNR
SANNDNDNDNDND
SANNDNDNDGRNDND
PCNRNRNRNRNRTSTNRR
RNDNRNDNRRRNRNR
EASTAR®NRNDNRNDNDRNRND
GlycerineHexaneHCl 1N*Methanol碳酸鈉*SDSTHFTween® 20*二甲苯
RLTDRRTSTTST<RTSTLTD
RNRGRRRNDNRNDNR
NRRNRNDNDNRND NR
RNRGRTSTRNDNRNDNR
NDGRGRTSTGRNDNRNDNR
NDGNRGRGRNDNDNRNRGNR
NDGRNDGRNDGRNRNDNDNDGNR
RNRGRTSTRTSTNRTSTNR
RRGRNDTSTNDRNDNR
NDRNDRNDNDNDNDNDNDND
過濾材料
 丙酮乙腈苄醇DMSODMF乙醇乙酸乙酯甲酸 50%*
PPRNRR<RRRTSTR
NRNRNRNRNRNRTST
PCGNRNRTSTNRNRRTST<R
PTFERRTSTRRGRRTSTR
PVDFNRLTDRNRNRRRR
MCE<NRNRNRNRNRNRNRNRNRND
PESGNRNDNRNDGRGNRND<
尼龍RRTSTRRTSTRNR
甘油己烷HCl 1N*甲醇碳酸鈉*SDSTHF吐溫® 二甲苯
RNRGRRRNDNRNDNR
RNRGRTSTRNDNRNDNR
RRRRRTSTTSTTSTNR
RRRRRRNDGRRRR
RRRRRRRNDGRRNRTSTR
RGRGRNRRRNRGR
GRGRGRGRGRNDNDNDNDNDNDNDND
RRGRTSTTSTNDRTSTR
O 形圈材料
 丙酮乙腈苄醇DMSODMFEthanolEthyl AcetateFormic Acid 50%*
EPRRRRNRNRRNRR
丁腈橡胶NRNRR NRNRTSTNRNR
NRNRRNRNRRNRND
矽膠RNRRNRRTSTNRGR
甘油己烷HCl 1N*甲醇碳酸鈉*SDSTHFTween® 20*Xylene
RNRNRRRTST<NRTSTNR
RRNR<RRGRNRRNR
RRGRTSTRRNR<<RR
RNRGRR<RRNRNRNR
過濾器座材料
 丙酮乙腈苄醇DMSODMFEthanolEthyl AcetateFormic Acid 50%*
316SSRRRRNRRRRR
甘油己烷HCl 1N*甲醇SDSTHFTween® 20*<二甲苯
RRRRRRRRLTDNRRR
HDPE = 高密度聚乙烯;PP= 聚丙烯;PS = 聚苯乙烯;PVC = 聚氯乙烯;MMA = 改性丙烯酸共聚物;ABS = 丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物;SAN = 苯乙烯-丙烯腈聚合物;PC = 聚碳酸酯;PET = 聚對苯二甲酸乙二醇酯;PTFE = 聚四氟乙烯;PVDF = 聚偏二氟乙烯;MCE = 混合纖維素酯;PES = 聚醚砜;EPR = 乙烯丙烯橡胶;氟橡胶 = 偏氟乙烯-六氟丙烯共聚物;316SS = 不锈钢
*水溶液
有關其他資訊,請參閱下列相容性建議標準、一般注意事項和參考資料
Millipore® 超濾產品與離心式過濾器的相容性
相容性等級
R = 推薦使用
NR = 不推薦使用
TST=建議測試
ND = 目前無數據可用
丙酮乙腈苄醇 (1%)*DMFDMSOEthanolGlycerineHCl 1N*
Microcon® 過濾器NRNRRNRNRNRTSTRR
Centriprep®NRNRRNRNRNRNRNRRR
Centricon® Plus-70 過濾器R<RRTSTTSTRRR
Amicon® 超濾網NDNDND<NDNDNDRR
Ultrafree® MC/CL 含 PVDF 膜NRRRNRNRTSTRR
Ultrafiltration Disc (UltracelRRRTSTTSTTSTRNR
Ultrafiltration Disc (Biomax®NRRRNRNRTSTRR
Stirred Cells NRRRNRNRTSTRR
甲醇碳酸鈉 (20%)*THFTween® 20 (0.1%)*
NRRRNRR<
NRRRNRRR
TSTRRTSTR
NDRNDNDR
NRRRNRR
TSTRRTSTR
TSTRRNRR
RRNRR
PVDF = 聚偏二氟乙烯
*水溶液
†如需其他資訊,請參閱下列相容性建議標準、一般注意事項及參考資料
Compatibility of MultiScreen®HTS ;和 MultiScreen® Classic 篩板
相容性等級
R = 推薦
NR = 不推薦
L = 限制推薦
丙酮乙腈‡<苄醇 (1%)*DMFDMSO‡乙醇 (≥50%)* 己烷HCl 1N*
聚烯烴共聚物/PTFE
RRRRRRRNRR
Acrylic or Classic Styrene/ Durapore
NRNRNRNRNRRNRL (70%)RRR
Acrylic or Styrene/ MCE
NRNRRNRNRNRNRRL to NR
Barex®</TiO2/Durapore®, MCE, DEAE
NRRNRNRR/NRRR/L 至 NR
Acrylic 或 Barex®</TiO2/Styrene, Immobilon®-P
L (<35%)RNRL (<10%)<R‡RR 至 L
MethanolTHFTween® 20(<5%)*Xylene
RRRRR
R 至 LNRRNR
NRNRR<NR
R/NRL/NRRR
RL/NRRR
‡無需收集過濾液
*水溶液
†如需其他資訊,請參閱下列相容性建議標準、一般注意事項和參考資料
MultiScreen®HTS 真空歧管元件的相容性
相容性評級
E = 優異性能
G = 良好性能
R = 接觸後沖洗
NR = 不建議使用
 丙酮乙腈DMFEthyl AcetateEthanolFormic AcidHexaneConc.HCl
Manifold Base/Collar Gasket FrameREEEEEEEENRE
墊片/管材GGGGGGGGR
標準領 GEREEGNRRNR
支援網格EE<EEEEG ER
管件接頭GGGGGGEGGR
液滴捕捉陣列EEEEEEEERER
MethanolTHF
ER
ENR
RE
EE
ENR
EE
有關其他資訊,請參閱下列相容性建議標準、一般注意事項和參考資料。
相容性推薦標準
用於Millipore® 膜和過濾裝置,以及Millipore® 超滤产品和离心过滤器
  • R = 推荐。在已公佈的相容性表中,聚合物與溶劑的組合顯示最高等級
  • GR = 一般推薦。如果沒有聚合物溶劑的具體資訊,則會說明與溶劑類型的一般相容性;例如,PES 與醇類相容
  • LTD = 有限推薦 適用於在已公佈的相容性表格中顯示最高評級和非最高評級的聚合物溶劑組合,建議在室溫下曝露時間少於 24 小時。元件材料可能會產生應力裂縫或膨脹,最終影響過濾效率。 適用於在已公佈的相容性表中顯示為低於最高等級的聚合物-溶劑組合
  • GNR = 一般不推薦。  我們不推薦此組合時,則選擇此組合。
  • TST=建議測試。 根據過濾器或過濾裝置的使用條件,選擇用於 聚合物和溶劑/溶液可能相容的組合。我們建議使用者在使用前進行相容性測試
  • ND = 目前無相關資料. 目前無相關聚合物與溶劑相容性的文獻資料。
MultiScreen® 過濾板中使用的材料
  • R=建議使用。 無已知限制時選用
  • NR= 不建議使用。
  • L=有限推薦。  短時間暴露應針對每個應用進行個別測試
MultiScreen®HTS 真空歧管中使用的材料
  • E = 優異性能。 當聚合物與溶劑或金屬與溶劑之間的相互作用沒有已知限制時,可選擇此類型。
  • G = 性能良好。 當沒有具體資訊,但可根據成分組合的特性提出一般建議時,則選擇此項。
  • R = 接觸後沖洗。 當元件在短期使用時與特定溶劑或溶液相容,但如果化學品長時間停留在表面上,則會造成(元件)嚴重損壞時,則選擇此選項。
確定 Millipore® 產品相容性時的一般考慮因素
如前所述,所有提供的資訊都是基於聚合物或金屬溶劑相容性表,而非任何使用實驗。
  1. 這些建議是假設在室溫及壓力下的純溶液,沒有外加壓力。不考慮暴露時間。這些都是重要的假設,因為聚合物的特性會受到環境條件、時間、外部應力的存在以及添加劑的存在等因素的強烈影響。假設特性變化與溫度變化呈線性關係是不安全的。舉例來說,溫度上升 10 °C,可能會使測試條件更接近聚合物的玻璃轉換狀態,因而允許溶劑分子更大程度的滲透。這會產生塑化效果,進一步降低玻璃轉換,導致模數下降達三個數量級。
  2. 這些建議假設每個聚合物類別都有一致的化學、分子量分佈和熱機械歷史。這個假設永遠不會成真,而且在某些情況下,變化會對相容性產生明顯的影響。例如,纖維素酯的溶劑相容性很大程度上取決於其取代程度(乙酰化/硝化)。結晶形態和結晶度會影響半結晶聚合物的相容性,而且會有很大的差異。例如,聚對苯二甲酸乙二醇酯 (Polyethyleneterephthalate) 經淬火可得到幾乎沒有結晶度的樣品,或經退火可得到結晶度為 50% 的樣品。這兩種聚酯的反應時間雖然化學上相同,但卻有很大的差異。透過比較 LDPE、LLDPE、HDPE 和 UPE 的溶劑相容性,可以看出分子量分佈和支化程度對溶劑相容性的影響。
  3. 密理博產品的溶劑相容性定義與已公佈的相容性表格中的評級不同。此類表格通常關注化學侵蝕以及強度和/或尺寸變化的顯著損失。舉例來說,溶劑-聚合物組合的溶解度為10%,屬於高溶解度。其他相容性表格可能會根據尺寸變化作為時間的函數提出建議。這很難與浸入溶劑後幾乎立即反應的膜相關聯。此外,溶劑-膜相容性需要額外考慮過濾的特定因素。舉例來說,這些已出版的相容性指南都沒有監控溶劑濕潤膜或增加可萃取物的能力。
  4. 此表格沒有考慮溶劑安全問題。
Millipore® 過濾器元件相容性圖表的參考資料
1.
J. BRANDRUP and E. H. IMMERGUT . 1989. Polymer Handbook, ed III., Section VII lists solvents and nonsolvents for a variety of polymers A WILEY-INTERSCIENCE PUBLICATION p. 379-402 .
2.
K.J. Saunders. 1988.. Organic Polymer Chemistry, 2nd edition,. Chapman and Hall London/New York ISBN 0‐412‐27570‐8
3.
Mark, H F, Bikales, N, Overberger, C G, Menges, G. 1987. Encyclopedia of Polymer Science and Engineering, Vol. 11: Photographic applications to polyesters, elastomeric United States.
4.
Kenneth M.Pruett. 1988. Chemical resistance guide for elastomers II : a guide to chemical resistance of rubber and elastomeric compounds. Compass Publications..
5.
Kenneth M.Pruett. 1983. Compass corrosion guide II : a guide to chemical resistance of metals and engineering plastics. Compass Publications. La Mesa, Calif. USA.
6.
(Compatibility of vinylidiene fluoride-hexafluoropropylene copolymer). http://www.pspglobal.com/nfvitongrades
7.
Elastomer Seal Selection URL:. http://www.pspglobal.com/nfmaterials.html
8.
HEALTH, SAFETY AND ENVIRONMENT OFFICE URL:. https://hseo.hkust.edu.hk/
10.
Chapiro A, Mankowski Z, Schmitt N. 1982. Unusual swelling behavior of films of polyvinyl- and polyvinylidene/fluorides in various solvents. J. Polym. Sci. Polym. Chem. Ed.. 20(7):1791-1796. https://doi.org/10.1002/pol.1982.170200712
11.
Bottino A, Capannelli G, Munari S, Turturro A. 1988. Solubility parameters of poly(vinylidene fluoride). J. Polym. Sci. B Polym. Phys.. 26(4):785-794. https://doi.org/10.1002/polb.1988.090260405
12.
Allan F.M. Barton. 1990. CRC Handbook of Polymer-Liquid Interaction Parameters and Solubility Parameters, CRC Press.
登入以繼續
若要繼續閱讀,請登入或建立帳戶。
還沒有帳戶?
為便利客戶閱讀,此頁面中文以機器翻譯完成。雖然我們已盡力確保機器翻譯的準確性,但機器翻譯並非完美。如果您對機器翻譯的內容不滿意,請參考英文版本。