HDM-PAMPA 搭配 MultiScreen 滲透性濾板
在藥物發現過程中,預測口服藥物被動吸收的檢測方法變得越來越重要。正如Faller1和Kansy2先前所描述的,這種檢測提供了快速、低成本和自動化友好的方法來測量化合物的被動滲透性。HDM-PAMPA (HDM = 十六烷法) 方法是一種不以細胞為基礎的檢測方法,設計用來在早期藥物發現中預測藥物的被動、跨細胞滲透性。該檢測在 96 孔 MultiScreen Permeability 板 (MPC4NTR10) 中進行,測量化合物從聚碳酸酯膜支持物上被十六烷液層分隔的 Donor 室向 Acceptor 室擴散的能力。
實驗材料
試劑
- 十六烷(例如:# H6703; Sigma Chemical Co、St.Louis, MO)
- 己烷(例如:# 27050-4;Sigma)
- 磷酸緩衝生理鹽水(例如:# P-3813;Sigma)
- 胰蛋白酶(例如:# P-3813;Sigma)
- 胰島素(例如:# P-3813;Sigma)
設備
- 多孔篩®過濾板(# MPC4NTR10;Millipore Corporation, Billerica, MA)
- PTFE接受板,可選(# MSSACCEPT0R;Millipore)或隨檢測板提供的96孔接受板
- Spectramax® Plus 微孔板閱讀器 (Molecular Devices, Sunnyvale, CA) 或類似的 UV-Vis 閱讀器
- SoftMax® Pro 軟體 (Molecular Devices) (選購)
- UV 相容的石英板 (例如: # R8024; Molecular Devices):# R8024; Molecular Devices)或 96 孔 Costar®,帶紫外透明底(例如: #3635 ; Corning Inc.,Corning, NY)或 Greiner UV-Star Plates-96 孔平底 #655801 (Greiner Bio-One, Inc、Longwood, FL)
- Polypropylene reagent reservoirs (for example: # 175-RBAS-000; ELKay laboratory consumables Shrewsbury, MA)
- Multichannel pipette such as:
- Finnpipette®電子移液器(# 21377232;Thermolab Systems,Helsinki,Finland)
- Biohit®
測量十六烷膜的完整性(正確形成):
- 歐姆計(#EVOMX-G,World Precision Instruments,Sarasota,FL)
- 96孔跨上皮電阻(TEER)測試盤(#MULTI-96 World Precision Instruments Sarasota,FL)<
步驟
- 製備正己烷中5%的十六烷溶液(v/v)(~3 mL/板)。
- 小心移取 15 µL 十六烷/正己烷混合物至每孔膜上,但避免移液器吸頭接觸膜。
- 讓平板在通風罩中乾燥 1 小時,以確保正己烷完全蒸發,形成均勻的十六烷層。See Notes 1, 2.
- 在受体板的每个孔中加入 300 µL 缓冲液(5% DMSO in 磷酸盐缓冲盐溶液 pH 7.4)。 See Note 3.
- 将受体板放置在通风橱中 1 小时。
- 將經十六烷處理的 Donor 板放入 Acceptor 板中,確保膜的底部接觸到各孔中的緩衝液。
- 將所需藥物溶於 5% (v/v) DMSO/PBS 至所需濃度,並加入 150 µL 至 Donor 板的各孔中。
- 置換板蓋,室溫孵育 5 小時。 請參閱註釋 4。
- 孵育後,分析受體板的化合物濃度。(見註 5)
- 按理論平衡配製藥物溶液(即、
- 用於確定滲透率 (Pe) 的方程式顯示於 圖 1,並計算 log Pe。公式的變量定義在表 1中。
圖 1.對數 Pe 可根據 Faller 等人 (1) 所報告的公式計算出來
Note 1: 為了獲得一致且最佳的性能,讓正己烷完全蒸發是非常重要的。
註 2: 一旦蒸發完成,十六烷膜就可以穩定地使用幾個星期。
註 2: 為了確保十六烷層完好無損,可以在進行滲透性測試之前和之後進行電阻測量。完整的十六烷層具有極高的電阻(通常超過 25 kΩ)。
註 3: 在滲透板的包裝中包含一個接受板。
注意 4: 為避免蒸發,培養期間應將平板放置在濕度可控的環境中,例如使用濕紙巾的密封容器中。
註 5: 一般建議使用 96 孔 UV/Vis 平板閱讀器進行樣品分析。樣品定量技術,如在寬吸光範圍(如 250-500 nm)內掃描、單一波長 (λmax) 或預先選擇的固定波長求和,都是可以接受的分析方法。HPLC-UV 或 LC-MS/MS 也是可選擇的檢測方式。
產品
Loading
參考資料
1.
Wohnsland, F.; Faller, B. High-throughput Permeability pH Profile and High-throughput Alkane/Water Log P With Artificial Membranes, J. Med. Chem., 2001; 44, p. 923–930.
2.
Kansy, M.; Senner, F.; Gubernator, K. Physicochemical High Throughput Screening: Parallel Artificial Membrane Permeation Assay in the Description of Passive Absorption Processes, J. Med. Chem., 1998; 41, p. 1007–1010.